Processo de colheita
Sensores de temperatura
Microfiltração
De acordo com a instalação de produção ou rendimento do laboratório, o filtro varia em capacidade e atua como um filtro bruto na microescala.
Ultrafiltração
Sendo uma das fases finais do fluxo de trabalho de colheita, a ultrafiltração atua na remoção das impurezas mais finas do produto de macromolécula-alvo resultando num concentrado. Isto é normalmente efetuado a alta pressão.