Processo de fermentação de bioprocessamento
Filtro de ventilação
Muitas aplicações de biofarmacêutica requerem o uso de filtros de ventilação na ventilação do tanque. Normalmente, estes filtros são esterilizados para evitar o risco de contaminação. Os filtros também servem como estabilizador de pressão do ambiente do tanque.
Frasco para amostras
Tanques, recipientes e frascos para armazenamento de produto entre as fases de produção de medicamento. São esterilizados ou envolvem uma barreira esterilizada entre o recipiente e o produto (como um revestimento de tanque) para mitigar o risco de contaminação. As portas do tanque são pré-encomendadas para adequação às necessidades da aplicação. Os frascos para amostras incluem um filtro de ventilação para evitar a pressurização do frasco durante a dispensação e contaminação cruzada.