Proteção respiratória
Equipamento respiratório
Inovação impulsionada pela ciência que ajuda a proporcionar conforto, ajuste e proteção
A 3M oferece a mais ampla gama de máscaras respiratórias descartáveis, reutilizáveis, com fornecimento de ar, motoventiladas, para a mais ampla variedade de aplicações industriais, com uma qualidade inigualável, adquirida nas condições mais difíceis.
Meia máscara reutilizável HF-800 série 3M™ Secure Click™
Concebida com funcionalidades inteligentes e intuitivas a meia máscara reutilizável HF-800 série 3M™ Secure Click™ é simples, confortável e fiável. Disponível em três tamanhos: pequeno, médio e grande, as nossas máscaras respiratórias possuem todas um diafragma de fala opcional. A nova série 3M™ Secure Click™ possui uma ligação rápida e simples de cartucho/filtro. Funciona como um cinto de segurança. Basta alinhar as ligações e empurrar até ouvir um clique para ter a certeza de que os filtros e cartuchos estão devidamente instalados.
Máscara respiratória Powered Air TR-800 série 3M™ Versaflo™ intrinsecamente segura
Use a máscara respiratória Powered Air TR-800 série 3M™ Versaflo™ intrinsecamente segura para proteção no trabalho em atmosferas perigosas. Como parte da família Versaflo, quando combinado com proteções de cabeça, cintos e outros acessórios Versaflo o nosso turbo de ar faz parte de um sistema de máscara respiratória com aprovação CE com velocidades múltiplas, alarmes sonoro e visual e com a capacidade de funcionar com uma ampla variedade de gases, vapores e partículas. O conforto é maximizado com três taxas de fluxo selecionáveis pelo utilizador e fluxo de ar controlado, sendo fácil de identificar e diferenciar das versões não IS da família de produtos Versaflo graças aos pontos de toque amarelo brilhante. A TR-800 é aprovada para requisitos de Zona 0 e, por isso, é adequada a áreas em que sejam esperadas atmosferas potencialmente explosivas e permanentes em operações normais.
Recursos
Máscara respiratória Powered Air TR-600 série 3M™ Versaflo™
Turbo Powered Air TR-600 série 3M™ Versaflo™ leva todo o sistema a um novo nível de confiança, controlo e conforto. Representando uma evolução avançada da tecnologia com excelência acrescida na segurança respiratória de fornecimento de ar, o seu mundo de proteção está mais amplo e melhor do que nunca. De acordo com o tipo de filtro usado fornece proteção contra partículas, gases ou vapores, ou contra uma combinação destes.
Recursos
Capuzes e proteções de cabeça da série S 3M™ Versaflo™
A série S de capuzes e proteções de cabeça 3M™ Versaflo™ possui suspensões ajustáveis (maioria dos modelos) e almofadas de conforto suaves para ajuste excelente, estabilidade e rastreamento. A suspensão dos capuzes e proteções de cabeça inclui proteções de rosto amplas com elástico macio para conforto acrescido e ruído de fluxo de ar reduzido. A suspensão reutilizável permite que os utilizadores modifiquem a distribuição de fluxo de ar dentro do capuz de acordo com as necessidades de conforto pessoais.