Print…
Capuchas com suspensão integrada, Versaflo™ série S
Fornecedor: 3M
S657 S333LG S333SG S533L S533S S133L S133S S757 S655E
111-1118EA 131 EUR
111-1118 111-1110 111-1111 111-1112 111-1113 111-1108 111-1109 111-1119 111-2348
Capuchas com suspensão integrada, Versaflo™ série S
Máscaras respiratórias Sistemas Respiratórios
As capuchas série S da 3M™ não só oferecem protecção para a cabeça e face, como também protecção ocular e facial contra salpicos de líquidos e impactos de baixa energia (grau F). São adequadas para aplicações que requerem a substituição frequente de todo o conjunto de arnês, tais como fabrico de produtos farmacêuticos e trabalhos laboratoriais, ou em situações onde ocorra uma menor sujidade do tecido exterior. Todas as capuchas podem ser utilizadas em conjunto com os sistemas de admissão de ar e motoventilados da 3M (p. ex., Jupiter™ e Dustmaster™), oferecendo, deste modo, protecção respiratória.
  • Forma e visibilidade melhoradas
  • Excelente fluxo de ar
  • Confortável de usar durante longos períodos graças ao design folgado
  • Factor de protecção nominal: 500
S-133: Capucha semi-descartável para aplicações gerais.
S-333G: Capucha cinzenta com resistência melhorada contra riscos e produtos químicos, sendo, por isso, adequada para aplicações na indústria química. O material é macio, silencioso, durável e com tendência para libertar poucas fibras.
S-533: Capucha com capuz, feita de tecido macio com tendência para libertar poucas fibras que se coloca facilmente sobre o utilizador e proporciona uma cobertura adicional do pescoço e ombros. A capucha possui resistência melhorada contra riscos e produtos químicos.
S-757: Capucha com capuz que possui um tecido especificamente destinado a ajudar na captação do excesso de pulverização de tinta.
S-333G: Grey headcover with increased chemical and scratch resistance, it is therefore suitable for applications in the chemical industry. The material is soft, quiet, durable and low-linting.
S-433: Headcover with hood made of a general-purpose, cost effective material. The headcover features increased chemical and scratch resistance.
S-533: Headcover with hood made of soft low-linting fabric that readily drapes over the user and provides additional neck and shoulder coverage. The headcover features increased chemical and scratch resistance.
S-655: Headcover with hood for general purpose applications. The knitted inner collar is shorter and thinner than previous models.
Certificações: EN 166; meets highest respiratory class 12941 TH3 when used with respiratory systems.
Atenção: *Tamanho único.