Proteção ocular
Proteção ocular
Concebida para segurança, projetada para estilo
Seleção
A carteira de produtos de proteção ocular 3M promete óculos de qualidade com ótimo equilíbrio entre conforto, proteção e design. Os nossos engenheiros trabalharam arduamente para garantir que o nível de conforto e estilo corresponde ao padrão de proteção ocular oferecido. |
|
Para garantir a clareza de visão fornecida pelos óculos de segurança é aceitável, para determinados trabalhos, que as propriedades refrativas da lente excedam um nível requerido. As lentes podem ser subdivididas em três classes. |
Validação de ajuste
Assim como com todo o equipamento de proteção individual, o conforto está estreitamente relacionado com a conformidade. Se os óculos não tiverem um ajuste correto, podem não ser suficientes para evitar lesões oculares. Assim sendo, a qualidade e a segurança do ajuste são extremamente importantes. |
|
Se os padrões sugerem consideração atenta do ajuste dos óculos, p. ex., BS 7029:1999, não existe orientação específica sobre como avaliar o ajuste individual. Uma avaliação com base no tamanho e funcionalidades ajustáveis nem sempre é adequada para determinar o melhor ajuste e segurança dos óculos. O sistema inovador de ajuste dos óculos 3M™ é um método simples de 6 passos que permite uma avaliação medida do ajuste. |
Formação
A 3M oferece uma variedade de ferramentas e software para assegurar as necessidades de formação de segurança relativas ao equipamento de proteção individual (EPI) no local de trabalho.
Na 3M acreditamos que a formação é a chave para a proteção. É essencial que os trabalhadores e os gestores de segurança compreendam os riscos para a sua saúde no local de trabalho e saibam como melhor se proteger contra estes riscos. Para tal, fornecemos uma vasta gama de ações de formação, adaptadas a diferentes necessidades individuais e empresariais.
Podemos fornecer formação no local, com uma visita da nossa caravana de segurança móvel em toda a UE. As nossas equipas de assistência técnica também estão disponíveis para partilharem o seu conhecimento especializado sobre o setor de saúde e segurança.
Produto apresentado
Óculos de proteção 400X série 3M™ SecureFit™
Os óculos de proteção 400X série 3M™ SecureFit™ incluem uma lente sem aro e hastes amplas e flexíveis para proteção lateral sólida e são populares para uso com abafadores. As hastes também possuem tecnologia de haste de difusão de pressão (PDT) da 3M™ o que permite que as hastes dos óculos de segurança se ajustem naturalmente ao tamanho de cabeça individual dando aos utilizadores um ajuste seguro e confortável. Reduz o deslize dos movimentos de cabeça. A proteção de sobrancelhas com contorno apoia de forma confortável na testa e ajuda a fornecer uma cobertura adicional de partículas projetadas. Ponte de nariz macia para ajuste confortável. Disponível em 7 opções de lente.
Recursos
Óculos de proteção da série 3M™ Solus™ 1000
Uma lente embaciada pode ser frustrante e desafiante. A remoção dos óculos para limpeza do embaciamento pode expor os olhos a resíduos e riscos de impacto potencialmente perigosos no local de trabalho. Os óculos de proteção 1000 série 3M™ Solus™ possuem um revestimento de lente antiembaciamento Scotchgard™ que ajuda os trabalhadores a ver claramente, mais tempo, fornecendo uma resistência ao embaciamento mais duradoura do que os tradicionais revestimentos antiembaciamento. O revestimento antiembaciamento de proteção 3M™ Scotchgard™ resiste ao embaciamento mais tempo do que os tradicionais revestimentos antiembaciamento, até 25 lavagens com água.* *Com base num teste interno da 3M de ciclos de lavagem com água corrente seguidos de teste antiembaciamento de acordo com o método de teste EN168.
Recursos
Óculos de proteção 3700 série 3M™ SecureFit™
Os óculos de proteção 3700 série 3M™ SecureFit™ são os nossos óculos de proteção de segurança concebidos para pessoas com óculos graduados. Apresentam hastes de encaixe ajustável com tecnologia de haste de difusão de pressão (PDT) e asseguram um ajuste estreito e toque suave do suporte aumentando o conforto. A lente de policarbonato está disponível com revestimento antirriscos/antiembaciamento 3M™ Scotchgard™ para maior duração e melhor visão. Disponível em três cores de haste e sete opções de lente, incluindo tons de lente de infravermelhos.
Recursos
Óculos de proteção 500 série 3M™ GoggleGear™
Os óculos de proteção 500 série 3M™ Goggle Gear™ possuem um design discreto com fita ajustável, ventilação indireta e revestimento de proteção antirriscos/antiembaciamento 3M™ Scotchgard™.