A VWR apresenta as soluções 3M para proteção auditiva
Hearing Protection
Easy solutions to complex hearing protection challenges
Sendo um dos principais parceiros estratégicos da VWR no que diz respeito a equipamento de proteção individual e soluções de segurança, a 3M interessa-se pela proteção e saúde dos trabalhadores em todos os tipos de setores da indústria e ambientes de trabalho.
A 3M, líder mundial em soluções para proteção auditiva, lançou excelentes ferramentas e serviços para o auxiliar na deteção, proteção e validação.
Utilize esta nova plataforma para transferir estas novas ferramentas e serviços para complementar a oferta da VWR quanto a equipamento de proteção individual.
|
TAMPÕES DE OUVIDOS | ||||
Produto 3M | (clique para encomendar na nossa loja virtual) Descrição |
Descartável/ Reutilizável |
Características | Atenuação em dB (SNR) |
![]() |
Tampões auditivos de enrolar 3M™ A solução descartável standard para períodos de exposição longos |
Descartáveis |
Detetáveis por detetores de metais/ |
de 28 dB a 39 dB |
![]() |
Tampões auditivos com suporte 3M™ A solução inteligente para obter uma proteção auditiva acessível e higiénica. Não é necessário enrolar |
Descartável/ |
Versão com fio/Cores |
de 28 dB a 35 dB |
![]() |
Tampões auditivos pré-moldados 3M™ A solução reutilizável prática com uma embalagem resselável e estojo |
Reutilizáveis |
Com fio/Detetáveis por detetores de metais /Transparente/Baixa atenuação |
de 20 dB a 35 dB |
![]() |
A forma mais fácil de ter os tampões auditivos 3M prontos a serem utilizados pelos utilizadores |
|||
PROTETORES AURICULARES/TAMPÕES DE OUVIDOS DE MARCA | ||||
![]() |
A solução perfeita para períodos de utilização intermitentes e exposição limitada ao ruído |
Reutilizáveis |
Multiposições/Formatos cónicos/Baixa atenuação |
de 23 dB a 26 dB |
![]() |
Protetores auditivos, Série X PELTOR™ 3M™ Disponíveis nas versões de banda de cabeça ou capacete.Separador com novo design para uma melhor atenuação. |
Reutilizáveis |
Banda de cabeça/ |
de 26 dB a 28 dB |
![]() |
Protetores auditivos, Série X Peltor™ |
Reutilizáveis |
Banda de cabeça/Capacete |
de 26 dB a 28 dB |
![]() |
Protetores auditivos, Série X Peltor™ |
Reutilizáveis |
Banda de cabeça/Capacete |
de 34 dB a 35 dB |