Limpeza e segurança no local de trabalho
Torne as suas instalações seguras e limpas de acordo com os mais elevados padrões de segurança e limpeza de pavimentos e dê aos seus funcionários e parceiros confiança durante a sua visita.
As nossas soluções oferecem a mais elevada qualidade de desempenho e ajudam-no a simplificar tarefas complexas de limpeza e manutenção.
Limpeza comercial
Se exige os mais elevados padrões de limpeza e higiene, deve exigir uma solução 3M para todas as suas necessidades de limpeza.
As nossas soluções de líder de marca não limpam muito bem apenas pavimentos e superfícies; também ajudam a repelir a sujidade. E como funcionam melhor, durante mais tempo, permitem-lhe manter uma imagem de empresa impecável reduzindo a tensão do pessoal de limpeza no seu orçamento.
Segurança das instalações 
Os deslizes, tropeções e derrames são ocorrências comuns no local de trabalho. Embora ocorram todos os dias, estes acidentes colocam em risco a segurança da sua força de trabalho, assim como dos visitantes das suas instalações. Uma fraca segurança das instalações do local de trabalho pode, potencialmente, comprometer a produtividade da sua força de trabalho, danificar a sua reputação empresarial e em última análise, prejudicar os seus resultados.
Sabemos como é importante o estado do seu pavimento para a segurança das suas instalações. Na 3M criámos uma carteira de produtos de segurança de instalações que mantêm o seu pavimento seguro, limpo e com bom aspeto, mantendo os custos baixos.
Produtos destacados
Tapete ultra limpo 4300 3M™ Nomad™
Este tapete de controlo de contaminação descartável para recolha de poeiras dos pavimentos, consiste em 40 folhas revestidas com um adesivo sensível à pressão. É concebido para ajudar a proteger as áreas limpas quando a limpeza e higiene são fatores críticos. Pode ajudar na obtenção da certificação ISO14644-1 Classe 4 a 8 para salas limpas.
Ver produto
Tapete acolchoado 3M™ Safety-Walk™ 5270E
O tapete de espuma de vinil de mola espiral antifadiga comprime de forma uniforme e contínua, oferecendo maior conforto e menos fadiga. A parte superior texturada oferece um elevado coeficiente de fricção para resistência ao deslize. A parte superior sólida possui uma gordura especial e revestimento resistente ao óleo. Concebido para uso industrial médio a ligeiro. Preto integral.
Ver produto
Fita de uso geral resistente ao deslize série 3M™ Safety-Walk™ 600
Ideal para colocação em, sob ou em torno de máquinas para reter respingos. Altamente absorvente e não granular pelo que não danifica o equipamento da unidade. Cada estojo absorve cerca de 142 l (37,5 gal.) e contém 100 almofadas. Esta elevada capacidade absorvente tem uma tela de um lado para aumentar a resistência e ajudar a eliminar os fiapos. Esta almofada de tamanho conveniente permite ao utilizador espalhar rapidamente o absorvente e no trajeto do derrame. Também pode ser utilizado numa superfície de trabalho em antecipação de um derrame ou como toalhete.
Veja o produto
Absorventes de manutenção 3M™
Ideal para colocação em, sob ou em torno de máquinas para reter respingos. Altamente absorvente e não granular pelo que não danifica o equipamento. Cada caixa absorve cerca de 142 l (37,5 gal.) e contém 100 almofadas. Este adsorvente de alta capacidade tem uma tela de um lado para aumentar a resistência e ajudar a eliminar o cotão. Almofada de tamanho conveniente que permite ao utilizador espalhar rapidamente o absorvente sobre e ao longo do trajeto do derrame. Também pode ser utilizado numa superfície de trabalho em antecipação de um derrame ou como toalhete.
Ver produto
Almofadas de pavimento de face dupla Clean & Shine Scotch-Brite™
O pavimento brilha enquanto o limpa. Com o uso repetido, o seu pavimento gradualmente atinge resultados de qualidade de lustro sem trabalho extra de polimento real. Se usar uma máquina de esfregar automática de baixa velocidade apenas com água ou detergente neutro, remove de forma mais eficaz marcas de arranhões do que as tradicionais almofadas de pavimentos e dura significativamente mais tempo (até 40.000 m2). Assim pode manter um reflexo brilhante com menos tempo, esforço e equipamento.
Ver produto
Recursos
  • Mais informação
  • Vídeo
Aerossol de polimento e limpeza de aço inoxidável 3M™
Ideal para superfícies de aço inoxidável, cromadas, plásticos laminado e alumínio. Com uma fórmula de brilho elevado, limpa sem deixar listas ou acumulamentos, resiste a dedadas e oculta manchas da superfície. Odor agradável a lima.
Ver produto
Recursos