Monitorização da esterilização
A 3M é um dos líderes mundiais em soluções de monitorização de esterilização. A nossa carteira completa de produtos diferenciados, clinicamente preferidos pode ajudá-lo a simplificar as suas operações e a padronizar os seus protocolos.
Produtos como os indicadores biológicos de leitura super rápida 3M™ Attest™ podem reduzir significativamente o tempo necessário para ver informação crítica sobre o processo de esterilização. O nosso integrador químico tipo 5 3M™ Comply™ (SteriGage™) possui uma tecnologia Moving Front Ink, com um resultado fácil de interpretar ‘Aceitar ou rejeitar’ e fita indicadora a vapor isenta de chumbo 3M™ Comply™ com as conhecidas tecnologias adesivas da 3M, garantindo a segurança da embalagem e fornecendo a informação rapidamente de que precisa para confirmar a exposição a esterilização.
Produtos destacados
Sistema de teste eletrónico 3M™ para esterilizadores a vapor (ETS)™
O ETS é um dispositivo de teste eletrónico fácil de usar, que fornece uma informação abrangente, objetiva, independente sobre as variáveis críticas do processo de esterilização a vapor, no qual é usado. O ETS é uma alternativa inovadora ao tradicional pack de testes Bowie e Dick e respetivos derivados.
Indicador biológico de leitura super rápida 3M™ Attest™ 1492V para esterilização a vapor
O indicador biológico fornece resultados de IB em 24 minutos no leitor automático 3M Attest 490. É apropriado para remoção de ar dinâmica (Pré-vácuo e SFPP): 135˚C (275˚F) 3 min. Cumpre os requisitos do desempenho ISO para indicadores biológicos e contém organismos viáveis que fornecem uma medição direta da letalidade
Leitor automático 3M™ Attest™, 490
Este leitor automático duplo foi concebido para uso com os indicadores biológicos 3M™ Attest™ e 1491, 1492V e 1295. Possui um visor inteligente com funcionalidade de contagem decrescente "do tempo para o resultado". O visor é visível remotamente usando o seu computador. Use a mesma aplicação web 3M™ que usa para estado de IB em tempo real e resultados para manutenção de registos digitaais
Indicadores de integração química de vapor 3M™ Comply™ SteriGage™
Os integradores químicos de vapor 3M Comply SteriGage cumprem os requisitos de desempenho da EN ISO 11140-1. Os integradores químicos de vapor 3M Comply SteriGage são concebidos para detetar de forma precisa pequenas alterações em todos os parâmetros de esterilização crítica definidos em toda a gama de esterilização comum nos processos de gravidade e de vapor de pré-vácuo.
Fita de indicador de vapor 3M™ Comply™
Uma fita indicadora de vapor fiável que oferece informação imediata sobre se a embalagem foi exposta a esterilização a vapor adequada. As linhas do indicador químico escurecem quando expostas a um processo de esterilização a vapor.