Proteção contra quedas
A 3M oferece tudo o que precisa para o trabalho em altura. Descubra uma extensa gama de equipamento e soluções fiáveis, confortáveis, inovadoras e de alta qualidade de proteção contra quedas; fixações, arneses, conectores, equipamento de resgate e evacuação, sistemas de corda de segurança temporários e permanentes verticais e horizontais, equipamento para espaços confinados, serviços de formação profissional, etc..
Veja o webinar sobre proteção contra quedasA nossa missão é oferecer-lhe uma solução integral. Por isso temos uma equipa de engenheiros de aplicações especializados que podem aconselhar sobre a avaliação de riscos, desenvolvimento de projetos e a solução de trabalho em altura mais adequada às suas necessidades.
Na 3M combinamos inovação técnica e conhecimento especializado com paixão pelo fabrico de produtos da mais elevada qualidade. A proteção contra quedas da 3M™ eleva a segurança dos trabalhadores a novos níveis com as marcas comprovadas e fiáveis DBI-SALA® e Protecta® de equipamento e soluções de proteção contra quedas. Estas soluções incluem arneses inovadores, cabos, fixações, cordas de segurança horizontal, sistemas de acesso, equipamento de resgate e evacuação, soluções para espaços confinados, todo o equipamento EPI ou equipamento de proteção individual necessário para proteção individual contra quedas e muito mais!
Cumprimos os mais rigorosos padrões e códigos mundiais incluindo CE e ANSI, dando-lhe máxima liberdade e confiança. O céu é o limite!
Produtos destacados
Sistema Davit de curto alcance DBI-SALA®
O sistema Davit de curto alcance para espaços confinados HC (alta capacidade) 3M™ DBI-SALA® é construído com alumínio revestido a pó e possui um design modular para fácil transporte e armazenamento. O nosso sistema é ajustável, oferecendo flexibilidade durante a instalação. Este produto é certificado de acordo com EN795:2012, CEN/TS 16415:2013, EN1496:2012 e cumpre os requisitos da diretiva de maquinaria 2006/42/CE de manuseamento de material.
Recursos
Sistema Davit de curto alcance DBI-SALA®
O arnês de resgate 3M™ DBI-SALA® Delta™ Confort é um dos arneses mais populares com acolchoamento confortável, ajuste e toque ergonómico, fivelas leves e cintas de alta resistência. Possui um padrão triangular antiemaranhamento, que cria uma estrutura que permite que o arnês seja facilmente colocado.
SRL com guincho de recuperação DBI-SALA® Sealed-Blok™
A nossa corda de segurança auto-retrátil de recuperação 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ foi concebida para resistir aos ambientes mais severos. Possui todas as funcionalidades do nosso Sealed-Blok™ padrão mais um guincho de recuperação de 3 vias. O design robusto é resistente à corrosão, com placas terminais de aço inoxidável e corpo de alumínio. Para fiabilidade e proteção de qualidade contra quedas em aplicações como cordames para a indústria de petróleo e gás, espaços confinados, ambientes de água salina, ambientes sujos e unidades de esgotos, o Sealed-Blok™ possui muitos anos de serviço na área.
Tripé D - 3M™ Protecta®
No que respeita a entrada/resgate em espaços confinados é essencial que o equipamento funcione de forma perfeita e rápida. Os tripés de alumínio leves e portáteis Protecta® são ideais para entrada e resgate em poços de inspeção de espaços confinados. São facilmente transportados de um local para o outro e podem ser instalados por um trabalhador. Fixe um ou dois dispositivos mecânicos como um guincho ou corda de segurança auto-retrátil de 3 vias e está pronto. Os nossos tripés possuem funcionalidades como pernas de bloqueio, ajuste de estilo de pino detentor simples, suporte de dispositivo mecânico de montagem rápida e bases nos pés de placa laminada resistente à derrapagem.