Soluções 3M para a indústria farmacêutica
Soluções de saúde e segurança para a indústria farmacêutica.
Pode confiar na 3M para equipar os profissionais de saúde e segurança com equipamento de proteção individual para o mundo multifacetado da produção farmacêutica.
Principais processos e tarefas da produção farmacêutica:
Ingredientes farmacêuticos ativos (API)
Ajudar os líderes em saúde e segurança com os mais recentes avanços em equipamento de proteção individual para enfrentar os desafiantes riscos laborais de API incluindo os APIs altamente potentes com um limite de exposição inferior a 1μg/m3.
Formulação e embalagem
Potenciar inovações de equipamento de proteção individual ao combater os riscos ocupacionais de saúde e segurança na formulação de fármacos e embalagens.
Manutenção e limpeza
Oferecer soluções de EPI para potenciais riscos ocupacionais com atividades de manutenção contínuas incluindo descontaminação ou limpeza de salas limpas ou sites de produção com agentes de limpeza desafiantes como ácido peracético e peróxido de hidrogénio.
RISCOS MAIS COMUNS NA PRODUÇÃO FARMACÊUTICA:
- RESPIRATÓRIOS
- EXPOSIÇÃO AO RUÍDO
- EXPOSIÇÃO DA PELE
- FERIMENTOS DOS OLHOS E ROSTO
- TRABALHO EM ALTURAS
- IGNIÇÃO
Meia máscara reutilizável 3M™ Secure Click™ série HF-800
Concebida com funcionalidades inteligentes e intuitivas a máscara respiratória reutilizável 3M™ Secure Click™ série HF-800 é simples, confortável e fiável. A nova série 3M™ Secure Click™ possui uma ligação rápida e simples de cartucho/filtro. Funciona como um cinto de segurança. Basta alinhar as ligações e empurrar até ouvir um clique para ter a certeza de que os filtros e cartuchos estão devidamente instalados.
Powered Air Turbo TR-800 3M™ Versaflo™
O R-800 é um turbo de propulsão de ar intrinsecamente seguro da gama 3M™ Versaflo™. Quando acoplado à família Versaflo™ de capacetes, filtros e acessórios, o TR-800 oferece proteção contra uma variedade de riscos de gases e partículas. O conforto é maximizado com três taxas de fluxo e fluxo de ar controlado selecionáveis pelo utilizador.
Auscultadores 3M™ PELTOR™ LiteCom
Os auscultadores 3M™ PELTOR™ LiteCom são os nossos protetores auditivos para ambientes de comunicação bidirecional pré-programados incorporados para o ajudar a comunicar eficientemente apesar de ruídos perigosos.
Tampões de ouvidos 3M™ E-A-R™ Express™
Os tampões de ouvidos 3M™ E-A-R™ Express™ são os nossos reconhecíveis tampões de ouvidos amarelos e azuis com uma ponta de espuma com forma e tamanho para ajuste confortável. Podem reduzir níveis de ruído em 28 dB e possuem uma pega de inserção higiénica.
Óculos de proteção 3M™ SecureFit™ série 400
Os óculos de proteção 3M™ SecureFit™ série 400 incluem lentes sem aro e hastes amplas e flexíveis para proteção lateral sólida. As hastes também possuem tecnologia de haste de difusão de pressão (PDT) da 3M™ o que permite que as hastes dos óculos de segurança se ajustem naturalmente ao tamanho de cabeça individual dando aos utilizadores um ajuste seguro e confortável. Reduz o deslize provocado pelos movimentos de cabeça. A proteção de sobrancelhas com contorno apoia de forma confortável na testa e ajuda a fornecer uma cobertura adicional de partículas projetadas. Ponte de nariz macia para ajuste confortável. Disponível em 7 opções de lente.
Sistema de teste eletrónico 3M™ para esterilizadores a vapor (ETS)™
O ETS é um dispositivo de teste eletrónico fácil de usar, que fornece uma informação abrangente, objetiva, independente sobre as variáveis críticas do processo de esterilização a vapor, no qual é usado. O ETS é uma alternativa inovadora ao tradicional pacote de testes Bowie e Dick e respetivos derivados.
Tapete ultra limpo 4300 3M™ Nomad™
Este tapete de controlo de contaminação é descartável, para recolha de poeiras dos pavimentos consistindo em 40 folhas revestidas com um adesivo sensível à pressão. É concebido para ajudar a proteger as áreas limpas quando a limpeza e higiene são fatores críticos. Pode ajudá-lo na obtenção da certificação ISO14644-1 Classe 4 a 8 para salas limpas.
Marcação de faixas e aviso de perigo
Uma fita para cada tarefa. Quer marque uma parede, tubo ou doca de carga, a 3M tem o produto com a durabilidade certa, flexibilidade e cor vibrante de que precisa para o ajudar a maximizar o seu fluxo de trabalho, segurança e aspeto da fábrica ou armazém.
- Suporta áreas de tráfego baixo e elevado
- Facilita a disposição e alteração rápida dos pavimentos
- Aplicação rápida e fácil
- Remoção limpa numa peça para várias superfícies
- Alta visibilidade de longo prazo e resistência à abrasão