Padrões de viscosidade
Nova gama de padrões de viscosidade certificados, precisos e rastreáveis. Estes produtos podem ser utilizados para calibração, controlo, verificação, qualificação ou validação de métodos de instrumentos de medição (manual ou automática) da viscosidade cinemática e dinâmica.
- Fabricados e certificados em conformidade com a ASTM D2162 utilizando viscosímetros Ubbelohde Master
- Cada padrão é certificado para viscosidade cinemática (mm2/s,cSt), viscosidade dinâmica (cP) e densidade (g/ml) numa gama de temperaturas
- Embalagem de 500 ml segura e atrativa
- Fabricados com aditivos e óleos de base estável de alta qualidade
- Certificados de análises e fichas de segurança disponíveis online para cada lote fabricado
Efetue login para visualizar o preço e disponibilidade dos artigos.
Descrição | Emb. | Ref.ª | Preço de promoção | Quantidade | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Leituras dos padrões de viscosidade (cSt); 0,47 a 20 °C, 0,45 a 25 °C, 0,41 a 37,78 °C, 0,4 a 40 °C | 500 ml | 85067.260E | ||||
Leituras dos padrões de viscosidade (cSt); 0,74 a 20 °C, 0,7 a 25 °C, 0,61 a 37,78 °C, 0,6 a 40 °C | 500 ml | 85068.260E | ||||
Leituras dos padrões de viscosidade (cSt); 1,3 a 20 °C, 1,2 a 25 °C, 1 a 37,78 °C, 0,97 a 40 °C, 0,87 a 50 °C | 500 ml | 85069.260E | ||||
Leituras dos padrões de viscosidade (cSt); 20 a 20 °C, 16 a 25 °C, 11 a 37,78 °C, 10 a 40 °C, 7,5 a 50 °C | 500 ml | 85070.260E | ||||
Leituras dos padrões de viscosidade (cSt); 320 a 20 °C, 230 a 25 °C, 110 a 37,78 °C, 98 a 40 °C, 61 a 50 °C | 500 ml | 85071.260E | ||||
Leituras dos padrões de viscosidade (cSt); 3300 a 20 °C, 2300 a 25 °C, 1100 a 37,78 °C, 940 a 40 °C, 560 a 50 °C | 500 ml | 85072.260E | ||||
Leituras dos padrões de viscosidade (cSt); 58 000 a 20 °C, 36 000 a 25 °C, 10 000 a 40 °C, 4900 a 50 °C | 500 ml | 85073.260E | ||||
Leituras dos padrões de viscosidade (cSt); 30 a 20 °C, 24 a 25 °C, 15 a 37,78 °C, 14 a 40 °C, 10 a 50 °C | 500 ml | 85074.260E | ||||
Leituras dos padrões de viscosidade (cSt); 400 a 20 °C, 300 a 25 °C, 160 a 37,78 °C, 140 a 40 °C, 90 a 50 °C | 500 ml | 85075.260E | ||||
Leituras dos padrões de viscosidade (cSt); 4900 a 20 °C, 3500 a 25 °C, 1600 a 37,78 °C, 1400 a 40 °C, 30 a 50 °C | 500 ml | 85076.260E | ||||
Leituras dos padrões de viscosidade (cSt); 100 000 a 20 °C, 64 000 a 25 °C, 18 000 a 40 °C, 8500 a 50 °C | 500 ml | 85077.260E | ||||
Leituras dos padrões de viscosidade (cSt); 2,9 a 20 °C, 2,6 a 25 °C, 2,1 a 37,78 °C, 2 a 40 °C, 1,7 a 50 °C | 500 ml | 85078.260E | ||||
Leituras dos padrões de viscosidade (cSt); 790 a 20 °C, 580 a 25 °C, 280 a 37,78 °C, 250 a 40 °C, 160 a 50 °C | 500 ml | 85079.260E | ||||
Leituras dos padrões de viscosidade (cSt); 7900 a 20 °C, 5800 a 25 °C, 2800 a 37,78 °C, 2500 a 40 °C, 1500 a 50 °C | 500 ml | 85080.260E | ||||
Leituras dos padrões de viscosidade (cSt); 59 a 20 °C, 47 a 25 °C, 27 a 37,78 °C, 25 a 40 °C, 18 a 50 °C | 500 ml | 85081.260E | ||||
Leituras dos padrões de viscosidade (cSt); 88 a 20 °C, 66 a 25 °C, 35 a 37,78 °C, 32 a 40 °C, 21 a 50 °C | 500 ml | 85082.260E | ||||
Leituras dos padrões de viscosidade (cSt); 980 a 20 °C e 710 a 25 °C, 340 a 37,78 °C, 310 a 40 °C, 190 a 50 °C | 500 ml | 85083.260E | ||||
Leituras dos padrões de viscosidade (cSt); 6,7 a 20 °C, 5,8 a 25 °C, 4,2 a 37,78 °C, 4 a 40 °C, 3,2 a 50 °C | 500 ml | 85084.260E | ||||
Leituras dos padrões de viscosidade (cSt); 19 000 a 20 °C, 12 000 a 25 °C, 4000 a 37,78 °C, 3400 a 40 °C, 1700 a 50 °C | 500 ml | 85085.260E | ||||
Leituras dos padrões de viscosidade (cSt); 1400 a 20 °C, 1000 a 25 °C, 470 a 37,78 °C, 410 a 40 °C, 250 a 50 °C | 500 ml | 85086.260E | ||||
Leituras dos padrões de viscosidade (cSt); 110 a 20 °C, 87 a 25 °C, 48 a 37,78 °C, 44 a 40 °C, 30 a 50 °C | 500 ml | 85087.260E | ||||
Leituras dos padrões de viscosidade (cSt); 28 000 a 20 °C, 17 000 a 25 °C, 6000 a 37,78 °C, 5100 a 40 °C, 2500 a 50 °C | 500 ml | 85088.260E | ||||
Leituras dos padrões de viscosidade (cSt); 14 a 20 °C, 12 a 25 °C, 8 a 37,78 °C, 7,5 a 40 °C, 5,8 a 50 °C | 500 ml | 85089.260E | ||||
Leituras dos padrões de viscosidade (cSt); 210 a 20 °C, 160 a 25 °C, 83 a 37,78 °C, 75 a 40 °C, 50 a 50 °C | 500 ml | 85090.260E | ||||
Leituras dos padrões de viscosidade (cSt); 2600 a 20 °C, 1800 a 25 °C, 850 a 37,78 °C, 750 a 40 °C, 450 a 50 °C | 500 ml | 85091.260E | ||||
Leituras dos padrões de viscosidade (cSt); 43 a 20 °C, 34 a 25 °C, 20 a 37,78 °C, 18 a 40 °C, 13 a 50 °C | 500 ml | 85092.260E | ||||
Leituras dos padrões de viscosidade (cSt); 550 a 20 °C, 400 a 25 °C, 200 a 37,78 °C, 180 a 40 °C, 110 a 50 °C | 500 ml | 85093.260E | ||||
Leituras dos padrões de viscosidade (cSt); 8400 a 20 °C, 5300 a 25 °C, 1900 a 37,78 °C, 1600 a 40 °C, 810 a 50 °C | 500 ml | 85094.260E | ||||
Leituras dos padrões de viscosidade (cSt); 4,4 a 20 °C, 3,9 a 25 °C, 3 a 37,78 °C, 2,9 a 40 °C, 2,4 e 50 °C | 500 ml | 85095.260E | ||||
Leituras dos padrões de viscosidade (cSt); 10 a 20 °C, 8,7 a 25 °C, 6 a 37,78 °C, 5,7 a 40 °C, 4,4 a 50 °C | 500 ml | 85097.260E | ||||
Leituras dos padrões de viscosidade (cSt); 160 a 20 °C, 120 a 25 °C, 60 a 37,78 °C, 54 a 40 °C, 35 a 50 °C | 500 ml | 85098.260E | ||||
Leituras dos padrões de viscosidade (cSt); 1800 a 20 °C, 1300 a 25 °C, 590 a 37,78 °C, 520 a 40 °C, 310 a 50 °C | 500 ml | 85099.260E | ||||
Leituras dos padrões de viscosidade (cSt); 41 000 a 20 °C, 25 000 a 25 °C, 8000 a 37,78 °C, 6700 a 40 °C, 3200 a 50 °C | 500 ml | 85100.260E |