VWR Chemicals
Os produtos químicos da VWR constituem a nossa vasta gama de produtos químicos industriais e de laboratório com garantia de qualidade elevada, especificações detalhadas, embalagem de segurança e serviço excelente, oferecendo uma excelente relação qualidade/preço.
De reagentes técnicos básicos a produtos químicos de pureza elevada para a análise vestigial, além de vastas gamas de especialidades para aplicações como microbiologia, diagnóstico celular e ciências da vida.
De tiras de pH a reagentes para instrumentos Hach, além de CQO e padrões de cromatografia iónica para a análise instrumental.
Desde HPLC, GC e IC até TLC, cromatografia preparativa e Flash, a VWR oferece a mais vasta gama de colunas, reagentes e solventes para cromatografia em todas as indústrias. Para facilitar as separações opte pela abrangente gama de vials, seringas e outros consumíveis VWR Collection!
Ácidos de pureza elevada NORMATOM® para preparação de amostras mais exigentes, gamas adaptadas para análises específicas, incluindo RMN. Padrões Karl Fischer e AAS a padrões ARISTAR® ICP/ICP-MS e AVS® TITRINORM® IC.
As recentes aquisições de fabricantes especializados em solventes aumentaram a capacidade e a competência da VWR – diferentes graus: AnalaR® NORMAPUR® para trabalho analítico, RECTAPUR® para as tarefas diárias e TECHNICAL® para as tarefas básicas, HiPerSolv® CHROMANORM® para cromatografia de pureza ultraelevada. As gamas de especialidade incluem SpectrosoL®/SPECTRONORM para espectroscopia, PESTINORM® para GC, solventes e anidros deuterados para RMN em embalagens versáteis.
A gama de produtos químicos da VWR oferece mais de 400 reagentes adequados para muitas aplicações inorgânicas e analíticas. As especificações indicam os limites máximos permitidos de impurezas e os produtos têm uma disponibilidade de stock de 98%. Escolha entre AnalaR® NORMAPUR® para trabalho analítico, RECTAPUR® para as tarefas diárias e TECHNICAL® para as tarefas básicas NORMATOM® de pureza ultraelevada para a preparação de amostras quase invisíveis na análise vestigial. Estão disponíveis produtos de especialidade, tais como os catalisadores de Kjeldah, os titulantes Karl Fischer e os produtos em conformidade com os requisitos de ACS, Reag.Ph. Eur. e USP.
- Ácidos de grau analítico AnalaR® NORMAPUR®
- Ácidos de uso geral GPR RECTAPUR®
- Ácidos de especificação básica TECHNICAL®
- Bases de grau analítico AnalaR® NORMAPUR®
- Bases de uso geral GPR RECTAPUR®
- Bases de especificação básica TECHNICAL®
- Sais de grau analítico AnalaR® NORMAPUR®
- Sais de uso geral GPR RECTAPUR®
- Sais de especificação básica TECHNICAL®
- Catalisadores de Kjeldah
- Soluções padrão Reag PH EUR
- Indicadores
Alguns elementos-chave da gestão laboratorial são a segurança e a limpeza. A VWR oferece uma extensa variedade de produtos para a gestão de derrames, incluindo o versátil Algosol, bem como grânulos de absorção de derrames básicos. Para limpeza; Labwash, uma gama de produtos para lavagem manual ou à máquina. Pode ainda encontrar outros produtos interessantes tais como agentes de secagem.....
A VWR oferece uma gama abrangente de reagentes para diagnóstico celular, incluindo para fixação, desidratação e inclusão em cera de parafina. Uma seleção completa de corantes, além de óleos de montagem e imersão, permitem a visualização completa das amostras.
Meios desidratados e prontos a usar para um grande número de aplicações em diferentes indústrias, incluindo: indústria farmacêutica e de cosméticos, alimentar, produtos lácteos, meio ambiente e controle de água.