Honeywell Research Chemicals agora disponível na VWR!
Durante décadas, a Honeywell Research Chemicals disponibilizou um forte portefólio de solventes e produtos essenciais de laboratório sob as marcas Burdick & Jackson™ e Riedel-de Haen™.
O portfólio da Honeywell cresceu e inclui atualmente as mais respeitadas linhas de produtos e marcas de produtos químicos de laboratório e para investigação: Fluka™, Hydranal™, Chromasolv™ e TraceSELECT™.
Todo o portefólio da Honeywell Research Chemicals está disponível através da VWR.
Solventes
A maior gama de solventes no mercado inclui:
  • Chromasolv™ – para GC-HS, LC-MS e UHPLC
  • Solventes para espectroscopia – para IV e UV-Vis 
  • Gama de solventes anidros para aplicações sensíveis à humidade
  • Graus ACS, Farmacopeia - para todas as aplicações industriais e farmacêuticas exigentes
CHROMASOLV®
Marca reconhecida mundialmente, agora Honeywell. Dispõe de uma vasta gama de produtos químicos e reagentes para::
  • Aplicações analíticas incluindo tampões, aditivos, padrões e soluções volumétricas.
  • Produtos essenciais para o laboratório: ácidos, bases, sais, tampões de pH e muitos outros reagentes incluindo TraceSELECT™ Inorganics para análise de vestígios e de baixo teor de metais e de sais de fluxo livre para inorgânicos higroscópicos
  • Titulação Karl Fisher: inclui Hydranal™, o original produzido na fábrica alemã da Honeywell durante mais de 30 anos. O método mais preciso e mais utilizado, para medir o teor de água em qualquer amostra de ppm a 100%.
 Hydranal™ 
 TraceSELECT™ 
Para síntese de péptidos e Oligos, lançado na Europa em 2017:
  • Solventes e reagentes da marca comercial BioSyn™: com especificações específicas de baixo teor de água, baixo teor de aminas e baixos níveis de partículas
 Mostrar produtos 
 BioSyn™