Solventes Chromasolv™
Estes solventes foram concebidos de forma personalizada para responderem aos requisitos de cada método de análise específico e adequam-se a uma vasta gama de indústrias.
Solventes Chromasolv™ para aplicações HPLC
Precisa de um fornecedor de solventes em que possa confiar. Todos os nossos solventes são testados quanto à adequação para análise HPLC.
ENCONTRE OS NOSSOS PRODUTOS
Solventes Chromasolv™ em recipientes de aço inoxidável
Reduza o seu custo de armazenamento, manuseamento e eliminação de solventes em 98%...
ENCONTRE OS NOSSOS PRODUTOS
Solventes Chromasolv™ para aplicações LC-MS
Todos os solventes LC-MS são testados com Reserpina garantindo sinais de impureza muito baixos num espectro de elevada sensibilidade, mantendo a sua integridade.
ENCONTRE OS NOSSOS PRODUTOS
Solventes Chromasolv™ para análise de resíduos de pesticidas
Ampla gama de solventes concebidos especificamente para análise de resíduos de pesticidas por cromatografia gasosa.
ENCONTRE OS NOSSOS PRODUTOS
Solventes Chromasolv™ para CG headspace
Gama completa de solventes de elevada pureza que cumprem os requisitos USP, Ph. Eur. e ICH para análise de CG headspace.
ENCONTRE OS NOSSOS PRODUTOS