Padrões de ponto de fusão
Para calibrar o seu equipamento com precisão
A gama de produtos é composta por 10 padrões de ponto de fusão, de benzofenona (ponto de fusão 47 a 49 °C) a antraquinona (ponto de fusão 283 a 286 °C)
- Maior parte da vasta gama disponível em 1 g
- Fiáveis, fáceis de usar e precisos
- Incerteza de medição até ± 0.3 °C
- Podem ser utilizados com qualquer aparelho para ponto de fusão
Efetue login para visualizar o preço e disponibilidade dos artigos.
Descrição | Emb. | Ref.ª | Preço de promoção | Quantidade | |
---|---|---|---|---|---|
Benzofenona, m.pt.= 47...49 °C | 1 g | 85101.001E | |||
P-nitrotolueno, m.pt.= 52...54 °C | 1 g | 85102.001E | |||
Vanilina, m.pt.= 81...83 °C | 1 g | 85103.001E | |||
Ácido benzóico, m.pt.= 121...123 °C | 1 g | 85104.001E | |||
Fenacetina, m.pt.= +133...135 °C | 0,5 g | 85105.005E | |||
Ácido salicílico, m.pt.= 158...160 °C | 1 g | 85106.001E | |||
Sulfanilamida, m.pt.= 164 ...166 °C | 1 g | 85107.001E | |||
Cafeína, m.pt.= 235...238 °C | 1 g | 85108.001E | |||
Carbazol, m.pt.= 243...247 °C | 1 g | 85109.001E | |||
Antraquinona, m.pt.= 283...286 °C | 1 g | 85110.001E | |||
Conjunto de padrões de ponto de fusão (sulfanilamida, cafeína, vanilina) | 3 g | 85111.003E | |||
Conjunto de padrões de ponto de fusão, benzofenona (47...49 °C), ácido benzóico (121...123 °C), antraquinona (283...286 °C) | 3 g | 85112.003E | |||
Conjunto de padrões de ponto de fusão, vanilina (81...83 °C), fenacetina (134...136 °C), cafeína (235...237 °C) | 3 g | 85113.003E |