Gama completa de soluções padrão ICP-MS a 10 mg/l
68 soluções padrão ICP-MS de elementos simples para calibração de análise de vestígios metálicos
Ampla gama de soluções padrão ICP-MS de elemento simples a 10 mg/l fornecidas com um certificado de análise exaustivo (rastreabilidade NIST, controlada por um laboratório acreditado pela norma ISO 17025, guia ISO 34).
- Produzidas a partir de ácidos de pureza elevada, água ASTM 18 MΩ e sais a 99,999%
- Solução doseada por titulação
- Concentração final verificada de acordo com materiais de referência do NIST
- Produzidos por fornecedor com acreditação ISO 17025 e guia ISO 34
- Certificado de análise completo fornecido com o produto num saco de plástico individual
Efetue login para visualizar o preço e disponibilidade dos artigos.
Descrição | Emb. | Ref.ª | Preço de promoção | Quantidade | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Soluções padrão de alumínio para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85548.18E | |||||
Soluções padrão de arsénio para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85549.18E | |||||
Soluções padrão de antimónio para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85595.18E | |||||
Soluções padrão de boro para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85551.18E | |||||
Soluções padrão de bário para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85552.18E | |||||
Soluções padrão de berílio para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85553.18E | |||||
Soluções padrão de bismuto para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85554.18E | |||||
Soluções padrão de cálcio para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85555.18E | |||||
Soluções padrão de cádmio para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85556.18E | |||||
Soluções padrão de cério para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85557.18E | |||||
Soluções padrão de cobalto para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85558.18E | |||||
Soluções padrão de cromo para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85559.18E | |||||
Soluções padrão de césio para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85560.18E | |||||
Soluções padrão de cobre para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85561.18E | |||||
Soluções padrão de disprósio para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85562.18E | |||||
Soluções padrão de érbio para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85563.18E | |||||
Soluções padrão de európio para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85564.18E | |||||
Soluções padrão de gálio para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85566.18E | |||||
Soluções padrão de gadolínio para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85567.18E | |||||
Soluções padrão de germânio para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85568.18E | |||||
Soluções padrão de ouro para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85550.18E | |||||
Soluções padrão de háfnio para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85569.18E | |||||
Soluções padrão de hólmio para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85571.18E | |||||
Soluções padrão de ferro para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85565.18E | |||||
Soluções padrão de índio para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85572.18E | |||||
Soluções padrão de irídio para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85573.18E | |||||
Soluções padrão de lantânio para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85575.18E | |||||
Soluções padrão de lítio para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85576.18E | |||||
Soluções padrão de lutécio para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85577.18E | |||||
Soluções padrão de lutécio para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85579.18E | |||||
Soluções padrão de chumbo para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85586.18E | |||||
Soluções padrão de magnésio para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85578.18E | |||||
Soluções padrão de mercúrio para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85570.18E | |||||
Soluções padrão de molibdénio para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85580.18E | |||||
Soluções padrão de nióbio para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85582.18E | |||||
Soluções padrão de neodímio para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85583.18E | |||||
Soluções padrão de níquel para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85584.18E | |||||
Soluções padrão de paládio para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85587.18E | |||||
Soluções padrão de praseodímio para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85588.18E | |||||
Soluções padrão de platina para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85589.18E | |||||
Soluções padrão de fósforo para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85585.18E | |||||
Soluções padrão de potássio para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85574.18E | |||||
Soluções padrão de rubídio para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85590.18E | |||||
Soluções padrão de rénio para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85591.18E | |||||
Soluções padrão de ródio para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85592.18E | |||||
Soluções padrão de ruténio para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85593.18E | |||||
Soluções padrão de prata para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85547.18E | |||||
Soluções padrão de sódio para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85581.18E | |||||
Soluções padrão de escândio para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85596.18E | |||||
Soluções padrão de selénio para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85597.18E | |||||
Soluções padrão de silicone para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85598.18E | |||||
Soluções padrão de samário para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85599.18E | |||||
Soluções padrão de estrôncio para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85631.18E | |||||
Soluções padrão de enxofre para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85594.18E | |||||
Soluções padrão de tântalo para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85632.18E | |||||
Soluções padrão de térbio para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85633.18E | |||||
Soluções padrão de telúrio para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85634.18E | |||||
Soluções padrão de titânio para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85636.18E | |||||
Soluções padrão de tálio para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85639.18E | |||||
Soluções padrão de túlio para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85640.18E | |||||
Soluções padrão de estanho para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85630.18E | |||||
Soluções padrão de tungsténio para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85644.18E | |||||
Soluções padrão de urânio para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85641.18E | |||||
Soluções padrão de vanádio para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85643.18E | |||||
Soluções padrão de vanádio para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85646.18E | |||||
Soluções padrão de itérbio para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85647.18E | |||||
Soluções padrão de zinco para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85648.18E | |||||
Soluções padrão de zircónio para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85649.18E | |||||