Padrões de densidade
182 padrões de densidade para utilização a diferentes temperaturas (15 °C, 20 °C, 25 °C, 40 °C, 50 °C, 60 °C, 80 °C)
Vasta gama de padrões de densidade em conformidade com a norma ASTM D1480-12 para medições de densidade ou densidade relativa (gravidade específica) por picnómetro de Bingham.
- Precisão elevada
- Verificados com picnómetro de Bingham
- Todos os produtos testados de acordo com as diretrizes ASTM D1480-12
- Consistentes, rastreáveis, certificados
- Certificados de análises e fichas de segurança disponíveis online
Efetue login para visualizar o preço e disponibilidade dos artigos.
Descrição | Emb. | Ref.ª | Preço de promoção | Quantidade | |
---|---|---|---|---|---|
Padrão de densidade, 0,6960 g/ml a 15 °C | 100 ml | 85140.180E | |||
Padrão de densidade, 0,7073 g/ml a 15 °C | 100 ml | 85141.180E | |||
Padrão de densidade, 0,7184 g/ml a 15 °C | 100 ml | 85142.180E | |||
Padrão de densidade, 0,7298 g/ml a 15 °C | 100 ml | 85143.180E | |||
Padrão de densidade, 0,7411 g/ml a 15 °C | 100 ml | 85144.180E | |||
Padrão de densidade, 0,7524 g/ml a 15 °C | 100 ml | 85145.180E | |||
Padrão de densidade, 0,7721 g/ml a 15 °C | 100 ml | 85146.180E | |||
Padrão de densidade, 0,7933 g/ml a 15 °C | 100 ml | 85147.180E | |||
Padrão de densidade, 0,8168 g/ml a 15 °C | 100 ml | 85148.180E | |||
Padrão de densidade, 0,8428 g/ml a 15 °C | 100 ml | 85149.180E | |||
Padrão de densidade, 0,8715 g/ml a 15 °C | 100 ml | 85150.180E | |||
Padrão de densidade, 0,9135 g/ml a 15 °C | 100 ml | 85151.180E | |||
Padrão de densidade, 0,9514 g/ml a 15 °C | 100 ml | 85152.180E | |||
Padrão de densidade, 1,0040 g/ml a 15 °C | 100 ml | 85153.180E | |||
Padrão de densidade, 1,0337 g/ml a 15 °C | 100 ml | 85154.180E | |||
Padrão de densidade, 1,0828 g/ml a 15 °C | 100 ml | 85155.180E | |||
Padrão de densidade, 1,1661 g/ml a 15 °C | 100 ml | 85156.180E | |||
Padrão de densidade, 1,3318 g/ml a 15 °C | 100 ml | 85158.180E | |||
Padrão de densidade, 1,5820 g/ml a 15 °C | 100 ml | 85160.180E | |||
Padrão de densidade, 1,7495 g/ml a 15 °C | 100 ml | 85161.180E | |||
Padrão de densidade, 2,0846 g/ml a 15 °C | 100 ml | 85163.180E | |||
Padrão de densidade, 2,2568 g/ml a 15 °C | 100 ml | 85164.180E | |||
Padrão de densidade, 2,4261 g/ml a 15 °C | 100 ml | 85165.180E | |||
Padrão de densidade, 2,6055 g/ml a 15 °C | 100 ml | 85166.180E | |||
Padrão de densidade, 2,7588 g/ml a 15 °C | 100 ml | 85167.180E | |||
Padrão de densidade, 2,9418 g/ml a 15 °C | 100 ml | 85168.180E | |||
Padrão de densidade, 3,1140 g/ml a 15 °C | 100 ml | 85169.180E |