Reagentes Karl Fischer para determinação da água
Para químicos analíticos que necessitam de um teor de água preciso – sempre
Estes reagentes abrangem toda a gama de reagentes volumétricos e colométricos para a determinação da água pelo método de Karl Fischer.
- Fiável: pontos finais rápidos e estáveis para a obtenção constante de resultados precisos
- Seguro: baixa toxicidade e sem piridina
- Consistentes: comparável com as outras marcas líderes
- Práticos: produto com prazo de validade longo
- Disponíveis em frascos de vidro de 1 l e 500 ml
Efetue login para visualizar o preço e disponibilidade dos artigos.
Descrição | Emb. | Ref.ª | Preço de promoção | Quantidade | |
---|---|---|---|---|---|
CombiNORM 1, 1 mg H2O/ml, utilizado com metanol | 1 l | 85450.290E | |||
CombiNORM 2, 2 mg H2O/ml, utilizado com metanol | 1 l | 85451.290E | |||
CombiNORM 5, 5 mg H2O/ml, utilizado com metanol | 1 l | 85452.290E | |||
Solvente (meio de trabalho), para utilização com todos os TitrANT | 1 l | 85453.290E | |||
Combi Solvent E (meio de trabalho à base de etanol) | 1 l | 85454.290E | |||
Lipo solvent CM, reagente apolar (meio de trabalho), para óleos, gorduras e substâncias apolares | 1 l | 85455.290E | |||
Lipo solvent HM, reagente apolar (meio de trabalho), para óleos, gorduras e substâncias apolares | 1 l | 85456.290E | |||
Metanol rápido (meio de trabalho), para acelerar a titulação KF de um componente, utilizado com CombiNORM | 1 l | 85457.290E | |||
Solvente (bruto), meio de trabalho, para titulação em óleos | 1 l | 85458.290E | |||
Keto solvent, meio de trabalho, para titulações KF de um componente em aldeídos e cetonas | 1 l | 85459.290E | |||
Solvent E, meio de trabalho à base de etanol | 1 l | 85460.290E | |||
Solvent CM (meio de trabalho), para titulação em óleos | 1 l | 85461.290E | |||
Solvent OIL (meio de trabalho), para titulação em óleos | 1 l | 85462.290E | |||
CombiNORM 5K, para titulações KF de um componente em aldeídos e cetonas, 5 mg H2O/ml, utilizado com Solvent K | 1 l | 85463.290E | |||
Solvent K (meio de trabalho), para titulações KF de um componente em aldeídos e cetonas, utilizado com CombiNORM 5K | 1 l | 85464.290E | |||
TitrANT 1, 1 mg H2O/ml, utilizado com solvente | 1 l | 85465.290E | |||
TitrANT 2, 2 mg H2O/ml, utilizado com solvente | 1 l | 85466.290E | |||
TitrANT 2E, à base de etanol, 2 mg H2O/ml, utilizado com Solvent E | 1 l | 85467.290E | |||
TitrANT 5, 5 mg H2O/ml, utilizado com solvente | 1 l | 85468.290E | |||
TitrANT 5E, à base de etanol, 5 mg H2O/ml, utilizado com Solvent E | 1 l | 85469.290E | |||
Reagente colométrico AG, para células com e sem diafragma | 1 l | 85470.290E | |||
Reagente colométrico CG | 1 l | 85471.130E | |||
Reagente colométrico A, para células com diafragma | 1 l | 85472.260E | |||
Reagente colométrico E, à base de etanol, para células com e sem diafragma | 1 l | 85473.260E | |||
Reagente colométrico AD, para células sem diafragma | 1 l | 85474.260E | |||
Reagente colométrico AG-H, para aplicações com hidrocarbonetos de cadeia longa, para células com e sem diafragma | 1 l | 85475.260E | |||
Reagente colométrico A OVEN para utilização com estufa, para células com e sem diafragma | 1 l | 85476.260E | |||
Reagente colométrico OIL, para aplicações com óleos, para células com diafragma | 1 l | 85477.260E | |||
Reagente colométrico K, para aplicações com cetonas, para células com diafragma | 1 l | 85478.260E | |||
Reagente colométrico CG-K, para aplicações com cetonas | 1 l | 85479.130E |