Solventes de LC-MS ultra
Novos solventes de LC-MS Ultra HiPerSolv CHROMANORM® que oferecem uma excelente qualidade para UHPLC-MS
Os solventes de LC-MS Ultra Hipersolv CHROMANORM® foram exclusivamente testados para elevado desempenho com especificações de gradiente de UHPLC e deteção UV e MS, método positivo e negativo.
- Testados especificamente em UHPLC-MS com uma variação extremamente reduzida na análise de gradiente de UHPLC
- Elevada pureza para limites de deteção extremamente baixos em qualquer modo de deteção juntamente com UHPLC
- Teste de modo iónico positivo e negativo para todas as aplicações de MS
- Baixo nível de iões inorgânicos e de metal para espetros de alta sensibilidade
- Linha de base do gradiente baixa e especificações mais limitadas e consistentes
Efetue login para visualizar o preço e disponibilidade dos artigos.
Descrição | Emb. | Ref.ª | Preço de promoção | Quantidade | |
---|---|---|---|---|---|
Acetonitrilo 99,95% ≥ HiPerSolv CHROMANORM® ULTRA para LC-MS | 1 l | 83642.290E | |||
Acetonitrilo 99,95% ≥ HiPerSolv CHROMANORM® ULTRA para LC-MS | 2,5 l | 83642.320E | |||
Metanol ≥99,9% HiPerSolv CHROMANORM®ULTRA para LC-MS | 1 l | 85800.290E | |||
Metanol ≥99,9% HiPerSolv CHROMANORM®ULTRA para LC-MS | 2,5 l | 85800.320E |