Medição de CBO
A carência biológica de oxigénio (CBO) é um parâmetro importante para uma gestão dos recursos hídricos de qualidade. A VWR oferece produtos para os diferentes métodos que estão disponíveis.
Incubadoras de CBO
Todos os métodos de CBO implicam que as amostras sejam mantidas a 20 °C (68 °F) durante 5 dias. A VWR oferece uma ampla gama de incubadoras com controlo de temperatura
CBO respirométrico: autoverificações da CBO
Uma redução de oxigénio provoca uma diferença de pressão definitiva que é medida por um sensor de pressão. Prático e de fácil execução!
Medição CBO, método diluições
Medição da CBO de acordo com a norma EN 1899...
Método fotométrico CBO
O teste de CBO é um teste de célula fotométrica da Merck...