CBO respirométrico: autoverificações da CBO
A redução de oxigénio (consumido por microrganismos) provoca uma diferença de pressão definitiva que é medida por um sensor de pressão. Prático e de fácil execução!
CBO, OxiTop®-i, WTW
Sistema de medição respirométrica OxiTop® para medição de autoverificação da CBO(5) com amostras não diluídas (até 4000 mg/l de CBO).
Mais informações
CBO, Oxitop-IDS sem fios, WTW
Para CBO (até 4000 mg/l) e restantes ensaios respirométricos, com Bluetooth® para trabalhar com Multi 3630 IDS ou 3620 IDS (pH, condutividade, OD, turbidez).
Mais informações
BOD Sensor, Velp
Sistema de medição respirométrica para medição de autoverificação da CBO(5) com amostras não diluídas (até 999 mg/l de CBO).
Mais informações
BOD EVO Sensor, sem fios, Velp
Gestão de dados e criação de relatórios com transmissão de dados sem fios para o exclusivo BODSoft™. Oitenta amostras em paralelo (até 999 mg/l de CBO).
Mais informações