Medição CBO
Método normalizado de medição da CBO de acordo com as normas EN 1899-1 e DI EN 1899-2, método oficial da EPA.
  • Gestão simples das amostras
  • Cálculo automático da CBO
  • Com aprovação EPA
O sensor de oxigénio com auto-agitação StirrOx® G para a determinação de oxigénio em frascos Karlsruhe permite:
  • Fluxo constante para uma reprodutibilidade elevada
  • Não há necessidade de realizar a calibração do ponto zero
  • Sempre pronto para efectuar medições