Análise da carência química de oxigénio (CQO)
A carência química de oxigénio (CQO) da água é determinada pelo método do dicromato após a digestão.
A VWR oferece 2 soluções para a medição de CQO:
- Método rápido
- Método oficial
Método rápido CQO, Merck
Método rápido CQO, Merck
Uma vasta gama de testes de cuvetes para CQO, inclusivé para amostras com elevado teor de cloreto, 3 modelos de termo-reatores, padrões e espectrofotómetros.
Método Rápido CQO, Hach
Método Rápido CQO, Hach
Sistemas completos para análise da CQO, vasta gama de reagentes já preparados (sem necessidade de diluição da amostra), um reator e espectrofotómetros.
Método oficial CQO
Método oficial CQO
Em primeiro lugar, a amostra é mineralizada numa unidade de digestão manual ou automática com reagentes adequados.