Filtros Whatman™ para análises de água, ar e solos
Resultados analíticos exatos e fiáveis são importantes na monitorização do ar, da água e do solo para testes ambientais. A GE sabe que necessita de estar seguro de que a sua etapa de filtração é eficiente e reprodutível, e que preserva a integridade da sua amostra. Quer utilize um dos nossos papéis de fibra de vidro, filtros de seringa ou outros produtos Whatman™, pode contar com a GE para compreender a importância da qualidade.
Análise de água | Análise de ar | Análise de solo | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
NOVOS filtros RTU* disponíveis! * Prontos a usar |
40 anos de experiência em análises e preparação de amostras ambientais em 21 minutos
Filtros Whatman™ para testes de água
![]() |
Com os filtros Whatman™, pode testar as suas amostras de acordo com os requisitos ambientais de testes de água. É necessário efetuar os seguintes testes:
|
A Whatman™ desenvolveu filtros específicos para garantir resultados fiáveis e para lhe permitir efetuar cada análise facilmente, mesmo a partir de amostras críticas.
Por exemplo, os filtros em fibra de vidro 934-AH RTU, fornecidos num formato pré-lavado e pré-pesado, permitem poupar bastante tempo ao efetuar a análise de sólidos em suspensão.
Os filtros de seringa GD/XP, que incluem um sistema integrado de pré-filtração com uma pilha de pré-filtros de camada dupla e uma última membrana de 0,45 mícrones, permitem uma fácil filtração de amostras difíceis de filtrar. Além disso, o pré-filtro em polipropileno minimiza os iões extraíveis, o que os torna adequados para a análise de vestígios metálicos por ICP-MS. Descubra como o Anotop™ IC, o Puradisc Aqua 30, o Puradisc, o Spartan, o GD/XP e o GD/X™, bem como o Mini-Uniprep o podem ajudar!
Testemunho de cliente: filtros Whatman™ para testes de qualidade da água
Novo: a família de RTU (prontos a usar) foi agora alargada com os filtros
GF/C RTU para matérias dissolvidas e em suspensão, de acordo com a norma EN872
934-AH RTU para matérias voláteis, em conformidade com o método padrão para laboratórios 2540 C e D da EPA nos EUA
Prontos a usar: pré-lavados, secos/calcinados, refrigerados, desidratados, pesados com 4 casas decimais e colocados em bandejas rotuladas/com código de barras e caixa com código de barras
Request Whatman filter samples for WATER
Os sólidos suspensos, dissolvidos e voláteis totais devem ser determinados usando filtros de fibra de vidro. Os filtros de fibra de vidro 934-AH RTU estão prontos a usar!
Glass microfibre filters without binder, grade GF/C, Whatman Application: Highlight 1: Highlight 2: Standard Method Compliance: Filter type: |
Glass microfibre filters without binder, grade 934-AH, Whatman Application: Highlight 1: |
Novo RTU para matérias voláteis disponível Filtros de microfibra de vidro, 934-AH™ RTU, Whatman Aplicação: Destaque 1: Destaque 2: Método com conformidade com a norma: Nome do filtro: 934-AH RTU Tipo de filtro: Filtro de fibra de vidro |
||
Filtros de microfibras de vidro sem material ligante, grau GF/C RTU, Whatman Aplicação: Destaque 1: Destaque 2: Método com conformidade com a norma: FNome do filtro:GF/C RTU Tipo de filtro: Filtro de fibra de vidro |
Demo of Glass microfiber filters, 934-AH™ RTU, Whatman
A análise química é normalmente realizada usando instrumentação analítica. A filtração das amostras de água antes da análise é uma boa prática para eliminar partículas indesejadas da análise e proteger os instrumentos de compostos potencialmente prejudiciais.
Nesta seção pode encontrar filtros para:
- determinação de metais pesados dissolvidos (filtros de seringa GD/XP ™, filtros em linha Polydisc ™ GW e Polycap ™ GW)
- preparação de amostras de iões em dissolução (filtros de seringa Anotop ™ IC)
- determinação de carbono orgânico dissolvido (DOC) (filtros de seringa Purasdisc™ Aqua 30)
Syringe Filters, Anotop™, Whatman Application: Highlight 1: |
Syringe Filters, Puradisc™ Aqua 30, Whatman |
HPLC/UHPLC, e outras técnicas
Para proteger os seus instrumentos e as suas amostras, utilize os seguintes filtros:
Request Whatman filter samples for WATERDemo of Whatman GD/X™ syringe filter
Os microorganismos existentes numa amostra de água são recolhidos usando uma membrana de microfiltração.
A membrana pode ser transferida para um meio de cultura microbiológica para posterior identificação e / ou quantificação dos microorganismos. A escolha adequada do filtro de membrana depende da metodologia a seguir.
Membrane Filters, Mixed Cellulose Ester, Whatman |
Membrane Filters, MicroPlus and ME, Whatman |
Membrane Filters, Polyamide Membrane, Whatman Application: |
Membrane Filters, Nuclepore™ Black, Whatman Application: |
A VWR possui uma gama completa de consumíveis, equipamentos e reagentes para análises ambientais. Utilize a ferramenta de pesquisa na nossa página inicial ou contate-nos.
Filtros Whatman™ para testes de ar
A monitorização da qualidade do ar é cada vez mais importante devido à presença de grande quantidade de poluentes atmosféricos no ar ambiente. As fontes de emissão podem ser naturais ou causadas por indústrias, agricultura ou transporte. As partículas Ultrafinas (UFPs) tornaram-se uma área chave de interesse na monitorização ambiental e estudos relacionados, pois demonstraram ter impactos potencialmente significativos na qualidade do ar na saúde.
Os metais pesados, químicos orgânicos e inorgânicos, como o ozono, carbonos orgânicos voláteis, SO2, NO2, CO, benzoato ou amianto devem também ser monitorizados.
A Whatman™ pode apoiá-lo com filtros dedicados para a monitorização de partículas; para amostragem em ambientes normais ou agressivos; para testes de radioatividade, metais ou amianto.
Faça a sua escolha entre 13 tipos diferentes de filtros Whatman ™:
|
|
Request Whatman filter samples for AIR
Amostragem manual em ambientes normais
Amostragem manual em ambientes agressivos
Amostragem automática
Glass Microfibre Filters with Binder, Grade GF 10, Whatman Application: Highlight 1: |
Amostragem para análise de radioativos e metais
Filtros para a determinação de metais
Membrane Filters, Mixed Cellulose Ester, Whatman Application: Highlight 1: |
A monitorização da poluição do ar a partir de chaminés, fumos e aerossóis requer um filtro capaz de suportar ambientes quimicamente agressivos e altas temperaturas. Também é necessária alta pureza para esta aplicação.
Filtros para análise de metais pesados
Filtros para outros químicos orgânicos ou inorgânicos
A VWR possui uma gama completa de consumíveis, equipamentos e reagentes para análises ambientais. Utilize a ferramenta de pesquisa na nossa página inicial ou contate-nos.
Filtros Whatman™ para testes de solos
Do ponto de vista ambiental, o solo é um elemento primário do ecossistema, juntamente com a água, ar e organismos vivos e, portanto, precisa ser protegido e preservado dos possíveis fenômenos de degradação. Por outro lado, o uso de fertilizantes para a atividade agrícola é um poderoso meio de aumentar a produtividade dos solos e, portanto, o rendimento das culturas.
A análise das amostras de solo exige que os compostos químicos sejam primeiro extraídos da sua matriz usando o pH e modulação térmica e posteriormente concentrados. Azoto, pesticidas, fósforo, pH e sólidos retidos devem ser determinados em amostras de solo. Whatman ™ pode fornecer o produto certo para cada teste.
Request Whatman filter samples for SOIL
Análise de azoto de Kjeldahl
O teor de azoto do solo é tipicamente determinado com técnicas de Kjeldal, que envolvem a amostragem de uma quantidade exata de solo antes da transferência para um tubo de digestão. Para esta aplicação, devem ser utilizados barquinhos de pesagem com baixo teor de azoto da Whatman ™ e depois filtrar a amostra com papel qualitativo.
Qualitative Filter Papers, Standard Grades, Grade 4 and 4V, Whatman Application: |
Kjeldahl Weighing Boats, Whatman Application: |
Antes da análise por, por exemplo, por cromatografia gasosa (GC), os solos podem ser preparados usando extração de Soxhlet ou digestão por microondas. Os cartuchos de extração são amplamente utilizados para esta técnica. Para remover partículas finas e proteger o seu GC use filtros de seringas específicos.
A maioria dos testes de elementos vestigiais são baseados na extração de solo e na medição da sua concentração na fase líquida do solo, utilizando, por exemplo, espectrometria de emissão atómica de plasma acoplado indutivamente (ICP-AES). A amostra geralmente precisa ser filtrada através de um filtro de fibra de vidro ou papel de filtro qualitativo para garantir que não vai obstruir os nebulizadores nem interfirir com a injeção no instrumento de análise. Se digerida com acqua regia, a amostra pode ser filtrada através de um papel de filtro sem cinzas.
Demo of Whatman GD/X™ syringe filter
Graças à análise do fósforo no solo é possível determinar a quantidade de fertilizante necessária para alcançar o crescimento máximo da planta. Para determinar o teor de fósforo, o solo é extraído com uma solução química e o teor de fósforo no extrato é medido por colorimetria. A filtração do extrato através de um papel de filtro qualitativo é necessária antes da análise. Se for utilizado um método automático é necessário um filtro resistente a ácidos.
Quantitative Filter Papers, Ashless Grades, Grade 41, Whatman |
O pH do solo é vital para a retenção dos minerais. Algumas plantas têm requisitos de pH muito particulares. Existem várias formas de medir o pH do solo. O papel Litmus / pH é um método rápido e barato para testar o pH do solo quando um medidor de pH não está disponível ou quando não são necessários valores altamente precisos. Ao preparar a sua amostra de solo, use um papel de pesagem para pesar o solo antes de adicionar água. Os papéis de filtro podem ser usados para remover partículas desnecessárias da suspensão.e suspension.
Vários métodos de teste exigem que os componentes líquidos de uma solução sejam separados da matéria em suspensão antes da análise. A GE oferece uma vasta escolha de papéis de filtro de celulose com diferentes níveis de taxa de fluxo, capacidade de carga e resistência a produtos químicos, para apoiar estas aplicações.
A VWR possui uma gama completa de consumíveis, equipamentos e reagentes para análises ambientais. Utilize a ferramenta de pesquisa na nossa página inicial ou contate-nos.