Método de diluição, CBO respirométrico e biodegradabilidade
A determinação da carência bioquímica de oxigénio é um tema de discussão, no que respeita ao método e à sua aplicabilidade. O método respirométrico pode ser comparado ao método de diluição, mas recomenda-se que seja utilizado apenas para autocontrolo. Também é possível realizar testes fotométricos para determinar os valores de CBO.
No manual da WTW, que pode obter aqui, encontra informações abrangentes sobre os diferentes métodos para determinação da Carência Bioquímica de Oxigénio (CBO).
Também pode encontrar produtos importantes para ensaios de biodegradabilidade.
CBO - Sistemas respirométricos e de autocontrolo
A redução de oxigénio (consumido por microrganismos) provoca uma diferença de pressão definitiva que é medida por um sensor de pressão. Prático e de fácil execução! A produção de gás metano por microorganismos também pode ser medida com alguns dos sistemas.
WTW
Sistemas de medição respirométrica OxiTop® para autoteste de CBO (5) (OxiTop®-I)
- Sistema de sensor digital inteligente OxiTop®-IDS com medição de CBO ampliada até 400 000 mg/l, estudos de biodegradabilidade, respiração de solos e estudos de metano.
Produtos
Velp
Sistema de sensores respirométricos para CBO
Sistema com 6 sensores para
- CBO
- Maxi -BMP (Potencial bioquímico de metano)
- Análise de solos -
- Biodegradabilidade de plásticos
Produtos
Medição de CBO, método diluições
Determinação da CBO de acordo com as normas DIN EN 1899-1 (ISO 5815) DIN EN 1899-2 e métodos standard 5210 B.
Sensor de oxigénio com agitação automática StirrOx® G para determinação de oxigénio em frascos Karlsruhe permite:
- Fluxo constante para alta reprodutibilidade
- Não requer calibração do ponto zero
- Sempre pronto para efetuar medições
Produtos
Método fotométrico CBO
O uso de um teste de células permite a determinação simples e eficiente de CBO, através do método Winkler modificado.
Reagentes de análises calibrados e em conformidade com os padrões para segurança.
- O sistema de código de barras permite a operação rápida e simples
- Documentação de controlo de qualidade abrangente para todos os testes
- A incubação de 5 dias continua a ser necessária, mas a análise requer menos passos de processamento do que outros métodos
Produtos
Incubadoras de CBO
Todos os métodos de CBO implicam que as amostras sejam mantidas a 20 °C (68 °F) durante 5 dias. A Avantor oferece uma ampla gama de incubadoras com controlo de temperatura.
Velp Scientifica
1 modelo, FTC 120:
- Temperatura fixa a 20 °C
- 120 L
5 modelos, FOC Connect
- De 3 a 50 °C (0,5 °C)
- De 109 a 169 l
Produtos
WTW
5 modelos, TS:
- De 10 a 40 °C (0,5 °C)
- De 2 a 500 l
Câmara termostática, Oxitop® Box
- Temperatura fixa a 20 °C (0,5 °C)