Material em suspensão
A VWR oferece uma variedade de produtos para medir a qualidade da água do ponto de vista dos materiais em suspensão.
- Método rápido com analisadores de humidade
- Métodos de centrifugação ou filtração em conformidade com as normas europeias
- O método para remover sólidos voláteis em suspensão desde as substâncias essencialmente inorgânicas ou os sólidos fixos pressupõe a utilização tanto de um forno como de uma balança analítica.
Método rápido análise de humidade
Analisadores de humidade de rotina...