Print…
Filtros de microfibra de vidro sem ligante, grau GF/C, Whatman™
Fornecedor: Whatman products (Cytiva)
1822-021 1822-024 1822-025 1822-037 1822-042 1822-047 1822-055 1822-070 1822-090 1822-110 1822-125 1822-150 1822-849 1822-915 1822-050 1822-6580 1822-866 1822-9916 1822-100 1822-185 1822-320
516-2302EA 49.88 EUR
516-2302 513-5224 513-5225 513-5264 513-5226 513-5227 513-5228 513-5229 513-5230 513-5231 513-5232 513-5233 516-2333 513-5234 515-2527 513-5266 513-5269 513-5270 513-0090 WHAT1822-185 WHAT1822-320
Filtros de microfibra de vidro sem ligante, grau GF/C, Whatman™
Filtros Filtros de Fibra de Vidro
Filtros de vidro borossilicato amplamente usados como filtros de sólidos suspensos totais para aplicações de teste tanto de água potável como de águas residuais. GF/C pode também funcionar como filtro para contagem da cintilação líquida, colheita de células, análise de resíduos industriais e de material ligante que requer elevada capacidade de carregamento.
  • Retenção de partículas finas
  • Boa taxa de fluxo e capacidade de carregamento
  • Isento de material ligante