Print…
Kits, teste de CQO em célula, Spectroquant®, Supelco®
Fornecedor: Merck
1.09772.0001 1.14540.0001 1.14541.0001 1.14555.0001 1.14560.0001 1.14690.0001 1.14691.0001 1.09773.0001 1.14895.0001 1.01796.0001 1.01797.0001
1.09772.0001EA 126 EUR
1.09772.0001 1.14540.0001 1.14541.0001 1.14555.0001 1.14560.0001 1.14690.0001 1.14691.0001 1.09773.0001 1.14895.0001 1.01796.0001 1.01797.0001
Kits, teste de CQO em célula, Spectroquant®, Supelco®
Kits para análise ambiental
All Spectroquant® test kits can be used with the Prove range of spectrophotometers and Nova 60/60A instruments. Tests can be used not only on photometers and spectrophotometer from Merck, but also on photometers and spectrophotometers from other suppliers (programming details available on request).
  • Muito fácil de usar, métodos validados
  • Todos os reagentes necessários para a análise estão contidos dentro das células para praticamente todos os parâmetros de teste
  • O design da embalagem protege as células da flutuação da temperatura e da humidade durante o armazenamento e o transporte
  • O código de barras presente nas células garante que seja selecionado o método correto de análise, eliminando erros e reduzindo os tempos de configuração
Nota: O intervalo citado na tabela abaixo refere-se aos instrumentos Prove e Nova. Para alguns kits de teste o intervalo de medição disponível para os instrumentos Spectroquant® Multy and Move 100 pode ser reduzido.
*7 Este método é reconhecido oficialmente pela USEPA (agência ambiental norte-americana) como método alternativo para a investigação de:
*7-1 águas residuais
*7-2 água potável
*7-3 água potável e águas residuais, respectivamente
*Os testes de CQO em cuvete 8 estão em conformidade total com a norma ISO 15705.