Uma mais-valia na análise de rotina
Novos espectrofotómetros Spectroquant® Prove plus com velocidade, armazenamento e simplicidade acrescidos
Como seu parceiro de confiança na química analítica, trabalhamos sempre na próxima inovação, para melhorarmos o seu trabalho de análise. A nossa mais recente geração de espectrofotómetros faz mesmo isso. A gama Spectroquant® Prove plus possui novas funcionalidades que simplificam ainda mais a exatidão e precisão.
Vantagens do Prove plus na análise da água, ambiental e de alimentos e bebidas
  • Funcionalidade mais harmoniosa com um ecrã de resposta imediata e processamento mais rápido
  • Maior capacidade de armazenamento de resultados de medição (até 7000)
  • Período de garantia alargado de dois anos
Solicite uma demonstração/orçamento
Características e benefícios
Com pré-programação para funcionar com mais de 150 kits Spectroquant®, os fotómetros Spectroquant® Prove plus estão entre os mais fiáveis para a sua análise.
  • Fáceis de usar e pré-programados com reagentes pré-definidos
  • Uso reduzido de produtos químicos em comparação com os métodos tradicionais
  • Adequados para amplo intervalo de medição por parâmetro (minimizam o trabalho de diluição)
  • Pré-programação para mais de 300 métodos de análise
  • Tamanho da célula até 10 cm com Prove 600 plus para medições de elevada sensibilidade
  • Sistema AQA para fácil garantia de qualidade
  • Reconhecimento automático do tamanho das células para testes com células e reagentes
  • Código de barras Live ID para todos os testes (incl. lote e data de validade)
  • Sem necessidade de adaptador para medição dos diferentes tamanhos de célula
  • Os kits podem ser convenientemente armazenados à temperatura ambiente
Spectroquant® PROVE 100 Spectroquant® PROVE 300 Spectroquant® PROVE 600
Prove 100 plus Prove 300 plus Prove 600 plus
Medições VIS de rotina em análises de águas residuais e testes ambientais       
Exemplos: lençóis freáticos, efluentes, solo
Análise UV/VIS sensível de           água potável, alimentos e bebidas                  
Exemplos: água potável, bebidas, aplicações especiais de cerveja, açúcar, azeite
Medições UV/VIS complexas em análises de águas de     processamento
Exemplos: Água de centrais elétricas, de aquecimento e refrigeração
1.73026.0001 1.73027.0001 1.73028.0001
Introdução
Como ligar o Prove
Como navegar pelas funções
Como usar o Prove com os kits de testes de células e conjuntos de reagentes Spectroquant®
Como limpar facilmente o Prove
Como selecionar o idioma, data e hora
Transferência de dados - Dados a pedido - Fácil filtração - Fácil de partilhar
Como verificar interferências da matriz
Esteja seguro com o seu sistema: use Garantia de Qualidade Analítica AQA