Análises rápidas de água, ambientais, alimentos e bebidas da Merck
![]() |
A Merck tem mais de 100 anos de experiência no campo das análises. Todos os kits de teste, tiras de teste e sistemas fotométricos foram concebidos para otimizar a precisão, velocidade e facilidade de manuseamento em testes de alimentos e bebidas. O portfólio Supelco® de soluções analíticas da Merck é desenvolvido por químicos analíticos para químicos analíticos para garantir que os seus resultados são exatos, precisos e reproduzíveis. Cada produto é sujeito a um controlo de qualidade meticuloso, para manter a integridade dos seus protocolos de teste e, com os nossos cientistas dedicados, as competências de que precisa estão sempre à mão. |
Os kits de teste visual e instrumental oferecem inúmeras opções para a determinação de concentrações de parâmetros individuais.
Encontre o teste mais adequado à sua aplicação:
- Selecione o seu parâmetro de teste preferido
- Encontre o intervalo de medição que pretende e escolha os produtos mais adequados ao seu fluxo de trabalho ou tipo de amostra
- Use os números de catálogo para adquirir diretamente os produtos
Seleção de produtos
Merck Spectroquant® Prove plus – Uma grande vantagem na análise de rotina.
Como seu parceiro de confiança na química analítica, trabalhamos sempre na próxima inovação, para melhorarmos o seu trabalho de análise. A nossa mais recente geração de espectrofotómetros faz mesmo isso. A gama Spectroquant® Prove plus está repleta de novas funcionalidades que simplificam ainda mais a exatidão e precisão.
Vantagens do Prove plus na análise de água, ambiental e de alimentos e bebidas.
- Funcionamento mais harmonioso com um ecrã de resposta imediata e processamento mais rápido
- Maior capacidade para armazenar resultados de medição (até 7000)
- Período de garantia alargado de dois anos
Prove 100 plus: medições VIS de rotina em análises de águas residuais e testes ambientais
Prove 300 plus: análise UV/VIS sensível de água potável, alimentos e bebidas.
Prove 600 plus: medições UV/VIS complexas em testes de água de processo.
Informações adicionais
Garantia de qualidade analítica de A a Z
A garantia de qualidade analítica (AQA) é a prática que assegura que os seus resultados são fiáveis e em conformidade com as diretrizes de boa prática laboratorial (GLP).
Spectroquant® AQA Concept - 3 passos para excelente qualidade
- Verificação de fotómetro: (OQ) para efetuar com normas de cor certificadas ou Certipur® Padrões UV/Vis
- Verificação do sistema: (PQ) medição de recuperação usando solução padrão CombiCheck, soluções padrão (CRM) de material de referência certificado ou Certipur® soluções padrão
- Verificação de matriz: (PQ) pico único com solução CombiCheck R-2 ou múltiplas soluções padrão de diluição/pico com material de referência certificado (CRM) ou soluções preparadas automaticamente
Informações adicionais
Fotómetros Merck Spectroquant® Move e NOVA
- Spectroquant® Move 100 fabricado para uma análise de água rápida e fiável no local.
- Spectroquant® NOVA 60 oferece alta qualidade de medição (AQA) com grande simplicidade.
Informações adicionais
Merck RQflex® 20 – Precisão com refletometria
O novo leitor de tiras de teste quantitativo RQflex® 20 apoios para o seu processo através de monitorização dos parâmetros químicos no local. Com um intuitivo menu de navegação e uma pré-seleção de amostras, o permite uma tomada de decisão mais rápida e rastreável sobre o processo de produção.
Informações adicionais
Tiras visuais Merck Mquant
- MQuant® Testes líquidos: Sistemas de teste químico rápidos e precisos e teste de água portátil para gamas de concentração de parâmetros altos a baixos com leitura direta de cartões de cor, discos ou recipientes
- MQuant® Tiras de teste: para determinação fiável semi-quantitativa de iões e outros compostos com leitura visual ou digital
- MQuant® Tiras de teste de pH e papéis: medição rápida de pH com escalas de cor precisas para resultados claros e fiáveis adequados a todos os meios, incluindo líquidos com elevada turbidez
MQuant® StripScan
Torne o seu ensaio rápido mais fácil e mais preciso para o controlo em processo na produção alimentar e das bebidas, controlo da desinfeção e ensaio ambiental. As tiras de teste MQuant® e a app StripScan MQuant® proporcionam toda a confiança e consistência que espera de um teste rápido premium, com opções de gestão de dados digitais adicionadas.
![]() |
![]() |
Informações adicionais
Preparação de amostras Merck prontas a usar
Preparação simples e eficaz com Crack Sets e termo-reatores
- Spectroquant® Crack Sets: Oferecemos uma escolha de três Crack Sets para determinação do teor total de diferentes parâmetros. Cada conjunto contém todos os reagentes necessários para digestão com o termo-reator.
- Spectroquant® termo-reatores: oferta de 8 programas de digestão pré-instalados para uso de rotina. Uma descrição dos procedimentos de digestão é fornecida nas folhas de instruções incluídas nos kits de teste.