Incubadoras de CBO
Todos os métodos de CBO implicam que as amostras sejam mantidas a 20 °C durante 5 dias. A VWR oferece uma ampla gama de incubadoras com controlo de temperatura.
Gama Lovibond®
6 modelos; 2 a 40 °C (0,1 °), volumes de 135 a 445 l
Gama Velp
6 modelos; fixos ou 3 a 50 °C (0,1 °), volumes de 120 a 215 l
Gama WTW
Incubadora OxiTop® temp. fixa a 20 °C ± 0,5 °C
5 modelos; 10 a 40 °C (0,5 °), 180 a 500 l