Regulamentos/normas
Qualidade da água
ISO 6059 | Determinação da dureza total (cálcio e magnésio) - Método Titulométrico com EDTA |
ISO 6058 | Determinação de cálcio - Método Titulométrico com EDTA |
EN ISO 9963-1 | Determinação da alcalinidade total e dos compósitos - Parte 1 |
EN ISO 9963-2 | Determinação da alcalinidade dos carbonatos - Parte 2 |
ISO 9297 | Determinação dos cloretos - Titulação com nitrato de prata e cromato como indicadores (método de Mohr) |
ISO 7393-1 | Determinação do cloro livre e do cloro total - Parte 1: Método titulométrico com N,N-dietil fenileno-1,4 diamina |
ISO 7393-2 | Determinação do cloro livre e do cloro total - Parte 2: Método colorimétrico com N,N-dietil fenileno-1,4 diamina |
ISO 15705 | Determinação da CQO - Micrométodo |
ISO 6060 | Determinação da CQO |
ISO/CD 25814 | Determinação do oxigénio dissolvido - Método electroquímico com uma sonda de oxigénio dissolvido |
ISO/DIS 7887 | Verificação e determinação colorimétrica |
ISO 7027 | Determinação da turbidez |
ISO 10359-1 | Determinação de fluoretos - Parte 1: Método electroquímico com ISE (para água potável ou pouco poluída) |
ISO 5664 | Determinação de amónio - Método por destilação e titulometria |
ISO 10523 | Determinação do pH |
ISO 27888 | Determinação da condutividade |
ISO 11923 | Determinação de materiais em suspensão pela filtração com fibras de vidro |