Cloro (livre e total)
A VWR oferece diferentes alternativas para medir o cloro livre e o total.
- Método colorimétrico com reagentes DPD prontos a usar, kits de teste, colorímetros e espectrofotómetros
- O método electroquímico com sensores descartáveis fornece resultados em menos de 1 minuto (novo método revolucionário). Vasta amplitude de teste: de 0,02 mg/l a 10 mg/l
- Método titulométrico, método DPD de acordo com a norma europeia EN ISO 7393-1
Método colorimétrico
Método colorimétrico com reagentes DPD prontos a usar, kits de teste, colorímetros e espectrofotómetros...