Cromatografia líquida supercrítica
A cromatografia líquida supercrítica (SFC) é uma técnica cromatográfica que utiliza um fluido supercrítico como fase móvel. Apesar de a SFC já existir há algum tempo, a sua adaptação enquanto técnica ortogonal para HPLC, especialmente na indústria farmacêutica, viu um aumento nos últimos anos. Este interesse tem sido alimentado pelas exigências crescentes de aumento de capacidade produtiva e pelo desejo de descobrir técnicas mais "verdes". As grandes reduções na utilização de solventes têm benefícios significativos em termos de diminuição dos tempos de secagem e de processamento de amostras, assim como no que diz respeito a custos e segurança.