Cromatografia quiral
Em muitos processos biológicos, a atividade de um membro de um par enantiomérico pode ser contrastado com a inatividade ou até mesmo com a atividade prejudicial do outro. O sucesso no desenvolvimento de fases estacionárias quirais (CSP) para HPLC e SFC permite monitorizar a pureza ótica de um medicamento a granel e a sua presença nas formulações ou fluidos biológicos. Estão presentes outras aplicações nas indústrias agroquímicas e indústrias relacionadas. Os tipos principais de CSP incluem polissacarídeos imobilizados, composto de amilose e celulose, "tipo escova", composto proteico, inclusão de ciclodextrina, éter coroa, troca de ligandos e polímero de rede.