Cromatografia de exclusão de tamanho
As colunas SEC separam os componentes em solução com base nos seus tamanhos moleculares, eluindo primeiro as moléculas maiores. A separação é alcançada pela exclusão diferencial ou inclusão de componentes dentro das partículas do enchimento e, além da separação de componentes discretos, a técnica é utilizada para caracterizar a distribuição de peso molecular de polímeros. Estão disponíveis colunas SEC à base de sílica e polímeros.
A cromatografia de permeação em gel (GPC) refere-se à separação SEC de polímeros orgânicos solúveis utilizando um solvente orgânico como eluente. A cromatografia de filtração em gel (GFC) refere-se à separação de polímeros solúveis em água em eluentes aquosos.