Análises de água
A água potável é um componente fundamental da vida diária. Desde a captação até ao tratamento de águas residuais, a análise é fundamental durante todo o ciclo.
1) Captação de água - Análise de águas superficiais e lençóis freáticos
Ao testar a água diretamente no local, é necessário um instrumento robusto à prova de água e de poeira para uma análise precisa, como o Colorímetro Spectroquant® Move. Para resultados semiquantitativos rápidos e simples, está disponível uma variedade de testes visuais (em tiras ou reagentes)
2) Tratamento de água - controlo de processos
Os processos de tratamento de água requerem monitorização constante com várias técnicas para apoiar a conformidade e melhorar a segurança, p. ex., pH, turbidez ou análise de orgânicos e inorgânicos usando a espectrofotometria, em conjunto com mais de 180 kits de teste.
3) Testes analíticos e microbiológicos
A água deve ser avaliada quanto à presença de micróbios, metais, orgânicos e inorgânicos potencialmente perigosos. A Merck oferece uma gama de soluções para deteção microbiológica, análise de vestígios metálicos, métodos USEPA para espectrofotometria e análise de compostos voláteis e semivoláteis.
4 & 5) Produção e tratamento de águas residuais
A análise das águas residuais deve ser realizada antes e durante o tratamento, a fim de garantir a utilização dos métodos corretos e que a limpeza cumpre as diretivas regulamentares relevantes. Está disponível uma gama de soluções para preparação de amostras, incluindo SPE e SPME, e para algumas análises como TOC, nitrogénio total etc, é necessário realizar uma digestão com termoreator ou um crack set. Outros parâmetros importantes que ajudam a proteger o nosso abastecimento de água incluem testes de surfactantes e testes de desinfeção, p. ex., cloro, cloreto, ácido peracético, etc. No guia de águas residuais seguinte está disponível uma visão geral completa.