Aplicações de análise de ar
Encontre o método e materiais de monitorização do ar corretos para deteção e quantificação de diversos contaminantes e partículas para muitas aplicações industriais. A Merck oferece produtos para colheita de amostras de ar para os métodos ASTM, NIOSH, OSHA, US EPA, California Air Resources Board (CARB) e europeus. Os produtos para monitorização do ar incluem produtos para colheita de amostras de ar ativa, passiva e completa.
A colheita de amostras ativa é realizada através da recolha de ar através de um tipo de agente absorvente, como um tubo ORBO, tubo térmico, filtro ou Impinger com bomba de ar.
A colheita passiva é obtida quando o ar contaminado entra no dispositivo por difusão no agente absorvente no interior do mesmo.
Uma amostra de ar completa ocorre quando o ar é recolhido para o interior de um recipiente. Além das suas necessidades de meios, a Merck oferece uma lista abrangente de padrões de referência.