Produtos VWR
Refrigeradores circuladores da VWR
Estes refrigeradores circuladores constituem um meio ecológico e fiável para controlar a temperatura de líquidos em reservatórios abertos ou em sistemas de circuito fechado
Banhos de circulação refrigerados
Banhos em aço inoxidável com controlador de temperatura MX. Adequados para circulação externa em sistema fechado. A tecnologia Cool Command™ regula o arrefecimento necessário, poupando energia
Circuladores de aquecimento da VWR
Banhos de circulação em aço inoxidável com controlador de temperatura programável. Bomba de velocidade variável com circulação externa e capacidade de controlo da temperatura. 
VWR Circuladores de refrigeração/aquecimento
Banhos de circulação em aço inoxidável com escolha de controlador de temperatura programável. Bomba de velocidade variável com circulação externa e capacidade de controlo da temperatura.