Circuladores de arrefecimento e refrigeradores
Banhos de circulação refrigerados VWR
Banhos em aço inoxidável com controlador de temperatura MX. Adequados para circulação externa em sistema fechado. A tecnologia Cool Command regula o arrefecimento necessário poupando energia.
Refrigeradores circuladores da VWR
Estes refrigeradores circuladores constituem um meio ecológico e fiável para controlar a temperatura de líquidos em reservatórios abertos ou em sistemas de circuito fechado.
Huber termóstatos de arrefecimento e circulação
Minichillers compactos, uma solução de arrefecimento económica e ecológica para inúmeras aplicações. O controlador OLÉ combina a tecnologia mais avançada com um funcionamento simples.
Lauda, refrigeradores circuladores, Microcool
Esta gama inclui cinco modelos compactos com capacidades de arrefecimento de 0,25 a 1,2 kW para aplicações externas. Estas unidades são ideais para locais onde é necessário dissipar o calor de forma fiável e rápida.
Refrigeradores com recirculação da Julabo, série F
Refrigeradores de recirculação ecológicos concebidos para aplicações de refrigeração externa simples, em que o funcionamento contínuo fiável é importante.