Produtos Lauda
Lauda, Refrigeradores circuladores, Microcool
Esta gama inclui cinco modelos compactos com capacidades de arrefecimento de 0,25 a 1,2 kW para aplicações externas. Estas unidades são ideais para locais onde é necessário dissipar o calor de forma fiável e rápida.
Lauda termóstatos de aquecimento com banhos transparentes, ECO
Estas unidades permitem visibilidade para amostras que requerem observação. Com interruptor de taxa de fluxo para o controlo da taxa entre a circulação interna e externa.
Termóstatos de circulação, termoelétricos, LOOP, da Lauda
A gama LOOP inclui dois termóstatos de circulação termoelétricos para controlo da temperatura externa. Isento de refrigerantes com tecnologia Peltier