Circuladores de arrefecimento e aquecimento
VWR Circuladores de refrigeração/aquecimento
Banhos de circulação em aço inoxidável com escolha de controlador de temperatura programável. Bomba de velocidade variável com circulação externa e capacidade de controlo da temperatura.
Huber Termóstatos de arrefecimento e de aquecimento Ministats®
De dimensões compactas são ideais para espaços reduzidos. Adequados para aplicações externas e internas, banho em aço inoxidável.
Termóstatos de circulação, termoelétricos, LOOP, da Lauda
A gama LOOP inclui dois termóstatos de circulação termoelétricos para controlo da temperatura externa. Isento de refrigerantes, com tecnologia Peltier
Circuladores de refrigeração/aquecimento, LT ecocool™, da Grant
Banhos de circulação ecológicos com interface do utilizador intuitiva. Ideais para aplicações externas nas áreas farmacêutica, ensino, industrial e ciências da vida.
Julabo Circuladores de refrigeração/aquecimento, CORIO™ série CD-F
O controlador CORIO™ CD é uma unidade avançada para aplicações exigentes e pode ser utilizado para controlar a temperatura de aplicações internas ou externas.