Print…
Refrigeradores de recirculação, série F
Fornecedor: Julabo
9620025 9620050 9620100
461-3400EA 2595 EUR
461-3400 461-0768 461-1004
Refrigeradores de recirculação, série F
Termóstatos de circulação Sistemas de circulação fechada Circuladores refrigerados
Refrigeradores de recirculação ecológicos que economizam a água da torneira, foram concebidos para tarefas de refrigeração simples que necessitem de uma operação contínua fiável. O design compacto permite que sejam posicionados tanto por cima como por baixo das bancadas. As unidades podem usadas com água, água/glicol ou com Thermal G (líquido de banho Julabo). São ideais para o arrefecimento de evaporadores rotativos, instrumentos de Kjeldahl, células de medição, sistemas de análise automatizados, câmaras CCD, polarímetros, refratómetros, calorímetros e aparelhos Soxhlet.
  • Equipamentos ecológicos que ajudam a economizar água e são ideais para tarefas básicas de refrigeração
  • Teclado de membrana à prova de salpicos com display LED da temperatura com indicação do valor real e do setpoint (resolução de 0,1 ºC)
  • Controlo PID da temperatura com parâmetros definidos, resolução da temperatura de ±0,1 ºC
  • Fácil de usar graças a um ajuste do setpoint em 3 teclas
  • Enchimento e drenagem simples com indicador do nível de enchimento
  • Baixo consumo de energia
Taxa de fluxo máx./pressão máx.:
F250: 15 L/min, 350 mbar
F500: 24 L/min, 500 mbar
F1000: 23 L/min, 1000 mbar
Fornecimento: F250 fornecido com 2 elementos de fixação para tubos de 8 e 10 mm de diâmetro (ligações de bomba M10×1 fêmea). F500 e F1000: 2 elementos de fixação para tubos de 8 e 12 mm de diâmetro (ligações de bomba M16×1 macho).
Atenção: Nota: capacidade de refrigeração a +20; +10; +5; 0 e −5ºC.