Estes circuladores constituem um meio ecológico, conservador de água e fiável de controlar a temperatura de líquidos em tanques abertos ou em sistemas de circuito fechado. Eles permitem um elevado desempenho de refrigeração a baixo custo. Com uma gama de temperaturas de −10 a +40 °C, estão particularmente indicados para muitos processos e aplicações de rotina.
- Desempenho de refrigeração excepcional e uma ampla gama de temperaturas de −10 a +40 °C
- Display digital extra-grande para uma leitura fácil da temperatura definida, da taxa de fluxo e/ou da pressão, mesmo a uma certa distância
- Função de alarme óptico e acústico, caso não seja mantido qualquer parâmetro definido
- Limites superior e inferior das temperaturas ajustáveis, função de alarme de nível do fluido baixo, estabilidade térmica da função de calibração fácil de usar e interfaces opcionais para diversas funções, tal como o comando remoto
Estão disponíveis duas versões de bomba, com uma vasta escolha de volumes de refrigeração e de tamanhos de compressor, para satisfazerem os requisitos de aplicações especiais. Os dispositivos são caracterizados por displays LED brilhantes prontamente programáveis, de leitura fácil e confortável. As bombas centrífugas standard, acopladas magneticamente (modelos da série MD) produzem uma elevada taxa de fluxo a uma pressão relativamente baixa. As bombas de deslocamento positivo (modelos da série PD) têm uma taxa de fluxo mais baixa, mas proporcionam pressões ajustáveis mais elevadas para aplicações mais exigentes. O sistema modulador mantém as temperaturas estáveis, mesmo sob condições de carga flutuante. Os refrigeradores circuladores proporcionam uma estabilidade térmica de ±0,1 °C. Dimensões (L×A×P): 368×575×702 mm.
Taxa de fluxo máx./pressão máx.:
MD: 14,7 L/min, 0,66 bar
PD: 3,6 L/min, 5,7 bar
Fornecimento: Fornecido com guarnições de entrada e saída NPT trancáveis de ½" e rodízios trancáveis. Cada unidade é fornecida com três fichas: EU, RU e CH, para uso em toda a Europa.
Atenção: * Capacidade de refrigeração a +20, +10 e 0 °C