Banhos de circulação de aço inoxidável com opção de controlador de temperatura Advanced Programmable ou Advanced Digital. Ambos são fáceis de navegar com displays grandes e intuitivos e múltiplas opções de comunicação, incluindo USB-A e B, RS232/485, Ethernet e sensor de temperatura externa. O dreno do reservatório pode ser acedido removendo o painel frontal. Todos os modelos apresentam pontos de desactivação ajustáveis pelo utilizador em caso de temperatura elevada e protecção contra sobreaquecimento. A superfície DuraTop™ é mais fria ao toque quando funciona a temperaturas elevadas.
- Temperaturas de funcionamento de ambiente desde +10 a 200 °C com estabilidade de ±0,01 °C
- Bomba de sucção/pressão de velocidade variável com capacidade para controlo de temperatura e circulação externa
- Controladores rotativos Swivel 180™, sistema de alojamento de tampa LidDock™ e plataforma resistente a químicos DuraTop™
- Programação de eventos (hora e data), relógio em tempo real e tendências de temperatura até 10 dias nos modelos Advanced Programmable
- Ecrãs iniciais seleccionáveis e ajuda no ecrã
- Optimização de performance automática ou ajustável pelo utilizador
Os modelos Digital apresentam um display intuitivo de 9,5 cm com controlo táctil, calibração de ponto simples, menus e indicadores em 4 idiomas: Francês, Alemão, Espanhol e Inglês.
Os modelos Programmable apresentam um display intuitivo SmartTouch de 10,9 cm, capacidade de calibração de 5 pontos, menus e indicadores em 6 idiomas: Francês, Alemão, Espanhol, Inglês, Chinês e Árabe, além de programação de tempo/temperatura (dez programas de 100 passos).
Comply with DIN 12876-1, Safety Class III
Maximum pump capacities:
16,7 l/min, 250 mbar; suction: 12,2 l/min
Certificações: Em conformidade com a norma DIN 12876-1, classe de segurança III
Capacidades máximas da bomba:
16,7 L/min, 250 mbar, sucção de 12,2 L/min.
Fornecimento: Fornecido com tampa do reservatório, tubo de derivação, adaptadores macho de entrada e saída para tubos de 47, 63 e 95 mm, adaptadores de ¼" para M16 também estão incluídos. Visite www.vwr.com para obter detalhes sobre sondas e acessórios. Observe que o a tubagem fornecida só pode ser utilizada até 120 °C. Se trabalhar a temperaturas de trabalho mais elevadas, deverá adaptar a tubagem de derivação e os acessórios à temperatura de trabalho desejada - contacte o seu representante de vendas Avantor.
Atenção: * RT = Ambiente