Estudo de caso: Uma solução de bomba personalizada para equipamento de revestimento a UV
Masterflex® Easy-Load® substitui a bombas de diafragma no equipamento de revestimentos
Situação/Desafio
Um fabricante líder de equipamento de revestimento e curativo UV que usa bombas de diafragma para transferir revestimentos UV para rolos de máquinas de revestimento. A bombas de diafragma exigiam uma frequente manutenção e um maior custo operacional aos seus utilizadores finais. Eles queriam substituir a bombas de diafragma por uma mais precisa, fiável e fácil de usar.
Finisehd OEM Pump
A nossa solução personalizada projetada
A equipa de engenheiros da Masterflex colaborou com o cliente para encontrar uma solução para substituir as bombas de diafragma. A equipa recomendou que a cabeça de bomba II Masterflex® Easy-Load® fosse personalizada com o equipamento de revestimento do cliente e também recomendou que fossem usados tubos Norprene® com a cabeça da bomba.
A bomba de cabeça II Masterflex Easy-Load apresenta uma retenção automática que mantém os tubos eficazmente no seu lugar sem ajuste manual—basta carregar o tubo e iniciar a bomba, reduzindo os tempos de carregamento do tubo. O rotor de quatro rolos melhora o desempenho da pressão e a estabilidade mecânica, ao mesmo tempo que reduz a pulsação. Isso provoca menos picos de pressão. Uma melhor geometria da base de oclusão aumenta a durabilidade dos tubos.
Os tubos Norprene eram ideais para esta aplicação, pois destinam-se a aplicações que exigem uma excelente resistência a produtos químicos, ao calor, ao ozono, às luzes ultravioletas (UV), e a bomba tem uma grande durabilidade (quando se usam as três formulações superiores).
Valores
A cabeça da bomba II Masterflex Easy-Load permite um transporte fiável e consistente do fluido com paragens mínimas. A combinação de bomba e motor foi uma solução económica para o fabricante e seus utilizadores finais. A tecnologia de bomba Easy-Load poupa normalmente 1 a 2 horas por ciclo de manutenção. Isso pode implicar uma poupança de $100 a $150 por hora.