Estudo de caso: Bomba personalizada ICC para terapia de radiação e produto isótopo
Ismatec® Reglo® Bomba personalizada ICC para terapia de radiação e produto isótopo
Situação/Desafio
Um fabricante líder na terapia de radiação e produto isótopo precisou de um acessório de bomba com 4 canais controlos de modo independente. Também precisaram de um sistema de montagem personalizado para acomodar uma configuração de montagem específica.
A nossa solução personalizada projetada
O projeto foi projetado com a nossa equipa de engenharia. Eles recomendaram Ismatec® Reglo® Bomba de controlo de canal independente (ICC) personalizado com uma placa de montagem personalizada. Foi desenvolvido um sistema de bomba personalizado completo.
As bombas peristálticas multicanal Reglo ICC permitem ao utilizador controlar individualmente o fluxo e a direção de cada canal. A bomba bombeia continuamente ou dispensa com precisão até 35 mL/min com a capacidade do fluxo bidirecional em cada canal. Além disso, a calibração de canal independente minimiza as diferenças de tubo para tubo, resultando numa calibração exata alta.
Valores
A nova bomba personalizada facilmente montada dentro do quadro do cliente. A nossa rápida resposta permitiu ao cliente manter a agenda que criou para ao seu produto. O cliente poupou $200 do laboratório por unidade com o conjunto de montagem concebido para o cliente.