Termoreactores
Digestão rápida para CQO e COT.
3 modelos:
  • TR 320: modelo básico para 12 cuvetes e 7 programas de temperatura pré-memorizados
  • TR 420: para 24 cuvetes e 8 programas adicionais definidos pelo utilizador
  • TR 620: para 2 x 12 cuvetes adicionais com 2 zonas térmicas