Soluções para a análise do COT
Soluções analíticas do carbono orgânico total (COT) para detectar contaminação orgânica na água
O carbono orgânico dissolvido é oxidado pelo reagente de persulfato de sódio e o CO2 produzido é medido por meia da espectrofotometria. São usados muitos outros reagentes em solução: ácidos, bases... dependendo do tipo de água analisado. Os reagentes mais comuns podem ser fornecidos pela VWR, por exemplo:
- Solução de hidróxido de sódio, 1,2 N
- Solução de ácido sulfúrico, 1,8 N
- Soluções de persulfato de sódio, em variadas concentrações
- Solução de ácido fosfórico, 10%
- Solução de ácido fosfórico, 25%
Há muitas outras soluções possíveis - consulte-nos.