Tapetes e pavimentos
Para controlar as partículas em qualquer área de uma instalação de produção, os pavimentos dos ambientes críticos devem ser não porosos e laváveis para facilitar a desinfeção regular. Recomenda-se a utilização adicional de tapetes adesivos para áreas de produção controladas.